Få mere at vide
Invitrogen™ Platinum™ Kvantitativ PCR SuperMix-UDG m/ROX
Antal reaktioner:
100 reaktioner
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
500 reaktioner
Beskrivelse
Indeholder
Platinum™ Kvantitativ PCR SuperMix-UDG med ROX; Magnesiumchlorid (50 mM)
qPCR SuperMixes med ROX findes i to formater:
- Platinum™ SYBR™ Grøn qPCR SuperMix-UDG med ROX giver et følsomt, omkostningseffektivt system til PCR-detektion i realtid med SYBR™ Grøn jeg farver
- Platinum™ qPCR SuperMix-UDG med ROX tilbyder overlegen ydeevne med enten fluorogene primere (f.eks. LUX™ primere) eller probe-baserede detektionssystemer (f.eks. TaqMan™ )
Ordreinfo
Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring. Forsendelsesbetingelser: Tøris.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 2X |
| Indhold og opbevaring | •12,5 ml Platinum™ Kvantitativ PCR SuperMix-UDG med ROX • 2x 1 mL magnesiumchlorid (50 mM) Opbevares ved -°20 C i mørke. |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| PCR metode | qPCR |
| Polymerase | Platinum Taq DNA Polymerase |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Til brug med (udstyr) | 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System |
| Produktlinje | Platinum |
| Produkttype | Kvantitativ PCR SuperMix-UDG |
| Vis mere |