Få mere at vide
Invitrogen™ Platinum™ Kvantitativ PCR SuperMix-UDG m/ROX
Artikelnummer. 11538656
Antal reaktioner:
100 reaktioner
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
500 reaktioner
Artikelnummer. 11538656
Brand: Invitrogen™ 11743500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Platinum™ Kvantitativ PCR SuperMix-UDG med ROX; Magnesiumchlorid (50 mM)
qPCR SuperMixes med ROX for ABI instrumenter er brugsklare reaktionsblandinger til højspecificitet, real-time amplifikation af cDNA, genomisk DNA eller plasmid DNA.
qPCR SuperMixes med ROX findes i to formater:
  • Platinum™ SYBR™ Grøn qPCR SuperMix-UDG med ROX giver et følsomt, omkostningseffektivt system til PCR-detektion i realtid med SYBR™ Grøn jeg farver
  • Platinum™ qPCR SuperMix-UDG med ROX tilbyder overlegen ydeevne med enten fluorogene primere (f.eks. LUX™ primere) eller probe-baserede detektionssystemer (f.eks. TaqMan™ )
Ordreinfo
Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring. Forsendelsesbetingelser: Tøris.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring •12,5 ml Platinum™ Kvantitativ PCR SuperMix-UDG med ROX
• 2x 1 mL magnesiumchlorid (50 mM)
Opbevares ved -°20 C i mørke.
Detektionsmetode Primer-sonde
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Polymerase Platinum Taq DNA Polymerase
Reaktionshastighed Standard
Til brug med (udstyr) 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System
Produktlinje Platinum
Produkttype Kvantitativ PCR SuperMix-UDG
Mængde 500 reaktioner
Forsendelsestilstand Tøris
Tilstrækkelig til 500 reaktioner
Til brug med (applikation) Genekspression
Troskab (vs. Taq) 2 X
Antal reaktioner 500 reaktioner
Prøvetype DNA (genomisk), cDNA
Volumen 12.5 mL