Få mere at vide
Invitrogen™ Platinum™ Kvantitativ PCR SuperMix-UDG
Beskrivelse
Indeholder
2X concentration [40mM Tris-HCl (pH 8.4), 100mM KCl, 6mM MgCl2 , 400μM dATP, 400μM dCTP, 400μM dGTP, 800μM dUTP, 40 units/mL UDG, 60 units/ml Platinum™ Taq DNA Polymerase, stabilizers], vial of 50mM MgCl2
- Meget følsom og specifik
- Tillader rumtemperaturreaktionssamling
- Nem at bruge: tilføj blot skabelon og fluorogene primere eller prober til påvisning
- Indeholder et hætteglas med 50 mM MgCl 2 til at rumme en række forskellige primer/skabelon PCR-systemer
- Kompatibel med de fleste realtidsinstrumenter
Ordreinfo
Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring. Den garanterede minimumsholdbarhed er 60 dage. Forsendelsesbetingelser: Tøris.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Platinum™ Kvantitativ PCR SuperMix-UDG leveres i en 2X koncentration [40 mM Tris-HCl (pH 8,4), 100 mM KCl, 6 mM MgCl2 , 400μ M dATP, 400μ M dCTP, 400μ M dGTP, 800μ M dUTP, 40 enheder/ml UDG, 60 enheder/ml Platinum™Taq DNA-polymerase, stabilisatorer]. Der medfølger også et hætteglas med 50 mM MgCl2 . Opbevares ved -20 °C. Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring. |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| PCR metode | qPCR |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Til brug med (udstyr) | 7500 System, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, Stratagene Mx4000, MJ Chromo4, MJ Opticon, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Cepheid SmartCycler, BioRad MyiQ |
| Produktlinje | Platin |
| Produkttype | Kvantitativ PCR SuperMix-UDG |
| Mængde | 500 reaktioner |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Vis mere |