Få mere at vide
Invitrogen™ Platinum™ PCR SuperMix High Fidelity
Artikelnummer. 10545013
Skift visning
Antal reaktioner:
100 reaktioner
5000 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
5000 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
10545013 100 reaktioner 100 reaktioner
10175622 5000 reaktioner 5000 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10545013 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 12532016
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Platinum PCR SuperMix High Fidelity is supplied at 1.1X concentration to allow approximately 10% of the final reaction volume to be used for the addition of primer and template solutions. Reagents sufficient for 100 amplification reactions of 50μL each are provided (4 x 1.125mL). Platinum PCR SuperMix High Fidelity Components: 22U/mL complexed recombinant Taq DNA polymerase, Pyrococcus species GB-D thermostable polymerase, and Platinum Taq Antibody; 66mM Tris-SO4 (pH 8.9); 19.8mM (NH4)2SO4; 2.4mM MgSO4; 220μM dNTPs; and stabilizers.
Kræver
Skabelon og primere
Platinum PCR SuperMix, High Fidelity, er en klar-til-brug blanding af DNA-polymerase, salte, magnesium og dNTP'er til effektiv PCR-amplifikation.
Platinum PCR SuperMix, High Fidelity, er en klar-til-brug blanding af DNA-polymerase, salte, magnesium og dNTP'er til effektiv PCR-amplifikation. Designet til højspecificitet, high-fidelity DNA-amplifikation, Platinum PCR SuperMix reducerer reaktionsopsætningstiden og kræver kun tilføjelse af template og primer.
High fidelity leveres af en blanding afTaq DNA-polymerase og den korrekturlæsende Pyrococcus -art GB-D-polymerase. Høj specificitet opnås ved anti-Taq antistoffer, hvilket muliggør automatisk hot-start PCR.
Fordele ved Platinum PCR SuperMix, High Fidelity
  • Seks gange højere troskab endTaq DNA polymerase
  • Amplificerer fragmenter op til 15 kb
  • Minimerer PCR-optimering
  • Rumtemperatur reaktionssamling
Applikationer
  • PCR med høj nøjagtighed
  • Kloning
  • Mutagenese
Bemærk
  • Platinum PCR SuperMix, High Fidelity, producerer produkter, der er blandet stumpe og 3-A' ender; dog vil størstedelen af enderne have et 3-A' udhæng.
  • Hot-start-evne øger specificiteten og udbyttet og muliggør rumtemperaturreaktionssamling.
Ordreinfo
Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1.1X
Indhold og opbevaring Platinum PCR SuperMix High Fidelity (4 x 1,125 ml)
Opbevares ved -°20 C i en ikke-frostfri fryser.
GC-Rich PCR-ydelse Lav
Polymerase Platin Taq DNA Polymerase High Fidelity
Reaktionshastighed Standard
Mængde 100 rxns
Forsendelsestilstand Våd eller tøris
Til brug med (applikation) Varmstarts-PCR, PCR med høj nøjagtighed
Troskab (vs. Taq) 6X
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 100 reaktioner
Overhæng Blandet
Reaktionsformat SuperMix eller Master Mix
Størrelse (slutprodukt) 15 kb eller mindre