Få mere at vide
Invitrogen™ Platinum™TaqDNA-polymerase, High Fidelity
Artikelnummer. p-4922143
Antal reaktioner:
100 reaktioner
500 reaktioner
5000 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
500 reaktioner
5000 reaktioner
Artikelnummer. 10524253
Brand: Invitrogen™ 11304011
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Indeholder
Platinum™ Taq DNA Polymerase High Fidelity (20μL, at 5U/μL) is supplied with a vial of 10X High Fidelity Buffer [600mM Tris-SO4 (pH 8.9), 180mM (NH4)2SO4] (1.25mL), and a vial of 50mM MgSO4 (1mL).
PlatinTaq DNA-polymerase, High Fidelity, er ideel til amplifikation af DNA-fragmenter, når høje udbytter og robust amplifikation er påkrævet.
PlatinTaq DNA-polymerase, High Fidelity, er ideel til amplifikation af DNA-fragmenter, når høje udbytter og robust amplifikation er påkrævet. High fidelity leveres af en blanding af platinTaq DNA-polymerase og korrektur-enzymet. PCR-specificitet er forbedret med indbygget Platinum hot-start teknologi.
Funktioner af PlatinumTaq DNA-polymerase, High Fidelity
  • Større end seks gange højere troskab endTaq DNA polymerase
  • Amplifikation af fragmenter op til 15 kb
  • Praktisk reaktionskonstruktion ved stuetemperatur
  • Øget specificitet og udbytte
Applikationer
  • Amplifikation af komplekse DNA-skabeloner
  • Amplifikation af virale og plasmidskabeloner
  • RT-PCR
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •Platin Taq DNA Polymerase High Fidelity (1 x 20μ L ved 5 U/μ L)
• 10X High Fidelity Buffer (1 x 1,25 ml)
• 50 mM MgS04 (1 x 1 ml)
Opbevares ved -10 °C til -30 °C.
Detektionsmetode Primer-sonde
GC-Rich PCR-ydelse Lav
Polymerase Platin Taq DNA Polymerase High Fidelity
Reaktionshastighed Standard
Produkttype DNA Polymerase High Fidelity
Mængde 100 rxns
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Varmstarts-PCR, PCR med høj nøjagtighed
Troskab (vs. Taq) 6X
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 100 reaktioner
Overhæng Blandet
Reaktionsformat Separate komponenter
Størrelse (slutprodukt) 20 kb eller mindre