Få mere at vide
Invitrogen™ Platinum™TaqDNA-polymerase, High Fidelity
Artikelnummer. 10524253
Skift visning
Antal reaktioner:
100 reaktioner
500 reaktioner
5000 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
500 reaktioner
5000 reaktioner
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
10524253 100 reaktioner 100 reaktioner
10665783 500 reaktioner 500 reaktioner
10675783 5000 reaktioner 5000 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10524253 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 11304011
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
Platinum™ Taq DNA Polymerase High Fidelity (20μL, at 5U/μL) is supplied with a vial of 10X High Fidelity Buffer [600mM Tris-SO4 (pH 8.9), 180mM (NH4)2SO4] (1.25mL), and a vial of 50mM MgSO4 (1mL).
PlatinTaq DNA-polymerase, High Fidelity, er ideel til amplifikation af DNA-fragmenter, når høje udbytter og robust amplifikation er påkrævet.
PlatinTaq DNA-polymerase, High Fidelity, er ideel til amplifikation af DNA-fragmenter, når høje udbytter og robust amplifikation er påkrævet. High fidelity leveres af en blanding af platinTaq DNA-polymerase og korrektur-enzymet. PCR-specificitet er forbedret med indbygget Platinum hot-start teknologi.
Funktioner af PlatinumTaq DNA-polymerase, High Fidelity
  • Større end seks gange højere troskab endTaq DNA polymerase
  • Amplifikation af fragmenter op til 15 kb
  • Praktisk reaktionskonstruktion ved stuetemperatur
  • Øget specificitet og udbytte
Applikationer
  • Amplifikation af komplekse DNA-skabeloner
  • Amplifikation af virale og plasmidskabeloner
  • RT-PCR
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •Platin Taq DNA Polymerase High Fidelity (1 x 20μ L ved 5 U/μ L)
• 10X High Fidelity Buffer (1 x 1,25 ml)
• 50 mM MgS04 (1 x 1 ml)
Opbevares ved -10 °C til -30 °C.
Detektionsmetode Primer-sonde
GC-Rich PCR-ydelse Lav
Polymerase Platin Taq DNA Polymerase High Fidelity
Reaktionshastighed Standard
Produkttype DNA Polymerase High Fidelity
Mængde 100 rxns
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Varmstarts-PCR, PCR med høj nøjagtighed
Troskab (vs. Taq) 6X
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 100 reaktioner
Overhæng Blandet
Reaktionsformat Separate komponenter
Størrelse (slutprodukt) 20 kb eller mindre