Få mere at vide
Invitrogen™ Platinum™TaqDNA polymerase
Artikelnummer. 10728473
Antal reaktioner:
120 reaktioner
300 reaktioner
5000 reaktioner
600 reaktioner
Pakningsstørrelse:
120 reaktioner
300 reaktioner
5000 reaktioner
600 reaktioner
Artikelnummer. 10728473
Brand: Invitrogen™ 10966083
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Each box contains: Platinum Taq DNA Polymerase; 10X PCR Buffer (no magnesium chloride); 50mM magnesium chloride; KB Extender
Invitrogen Platinum Taq DNA Polymerase er en bekvem og pålidelig termostabil DNA-polymerase til 'varmstart' af PCR, der giver øget specificitet i forhold til Taq DNA Polymerase.
Invitrogen Platinum Taq DNA Polymerase er en bekvem og pålidelig termostabil DNA-polymerase til 'varmstart' af PCR, der giver øget specificitet i forhold til Taq DNA Polymerase. Enzymets varmstartsegenskab tildeles af termolabile monoklonale antistoffer, der gør Taq-DNA-polymerase inaktiv indtil det indledende PCR-denatureringstrin, hvilket forhindrer udbredelsen af ikke-specifikt annealede primere og forbedrer produktudbyttet.
Varmstartsegenskaben giver mulighed for bekvem reaktionsopstilling ved stuetemperatur. Ligesom med Taq DNA Polymerase har Platinum Taq DNA Polymerase en ikke-skabelonafhængig terminal transferaseaktivitet, der tilføjer en 3'-deoxyadenosin til produktender og har 5' til 3' exonukleaseaktivitet. PCR-produkter genereret med Platinum Taq-DNA-polymerase kan bruges i de samme senere applikationer uden protokolmodifikationer.
Funktioner
  • Praktisk reaktionsopstilling ved stuetemperatur
  • 5' til 3' exonukleaseaktivitet
  • Mangler 3' til 5' exonukleaseaktivitet
Applikationer
  • Amplificering af DNA fra komplekse genomiske, virale og plasmidskabeloner
  • Varmstarts-PCR
  • RT-PCR
Bemærk
  • For overlegen PCR-ydelse anbefales næstegenerations-enzymet Platinum II Taq Hot-start DNA-polymerase.
  • Platinum II Taq Hot-Start DNA-polymerase er designet til universel primer-annealing og hurtig, nem PCR med sin unikke kombination af innovativ buffer, højtydende konstrueret Taq-DNA-polymerase og overlegen varmstartsteknologi.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring • Platin Taq DNA Polymerase, 1000 μl
• 10X PCR-buffer (ingen magnesium), 50 ml
• 50 mM MgCl2, 10 ml
• KB Extender, 10 ml
Opbevares ved -°10 C til -°30 C i en ikke-frostfri fryser.
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Lav
Polymerase Platin Taq-DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Exonuklease aktivitet 5' - 3'
Produkttype DNA-polymerase
Mængde 5.000 reaktioner
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Varmstarts-PCR
Troskab (vs. Taq) 1X
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 5000 reaktioner
Overhæng 3'-A
Reaktionsformat Separate komponenter
Størrelse (slutprodukt) 5 kb eller mindre
Udgangsmateriale DNA