Få mere at vide
Invitrogen™ Platinum™TaqDNA polymerase
Beskrivelse
Indeholder
Each box contains: Platinum Taq DNA Polymerase; 10X PCR Buffer (no magnesium chloride); 50mM magnesium chloride; KB Extender
Invitrogen Platinum Taq DNA Polymerase er en bekvem og pålidelig termostabil DNA-polymerase til 'varmstart' af PCR, der giver øget specificitet i forhold til Taq DNA Polymerase. Enzymets varmstartsegenskab tildeles af termolabile monoklonale antistoffer, der gør Taq-DNA-polymerase inaktiv indtil det indledende PCR-denatureringstrin, hvilket forhindrer udbredelsen af ikke-specifikt annealede primere og forbedrer produktudbyttet.
Varmstartsegenskaben giver mulighed for bekvem reaktionsopstilling ved stuetemperatur. Ligesom med Taq DNA Polymerase har Platinum Taq DNA Polymerase en ikke-skabelonafhængig terminal transferaseaktivitet, der tilføjer en 3'-deoxyadenosin til produktender og har 5' til 3' exonukleaseaktivitet. PCR-produkter genereret med Platinum Taq-DNA-polymerase kan bruges i de samme senere applikationer uden protokolmodifikationer.
Funktioner
- Praktisk reaktionsopstilling ved stuetemperatur
- 5' til 3' exonukleaseaktivitet
- Mangler 3' til 5' exonukleaseaktivitet
Applikationer
- Amplificering af DNA fra komplekse genomiske, virale og plasmidskabeloner
- Varmstarts-PCR
- RT-PCR
Bemærk
- For overlegen PCR-ydelse anbefales næstegenerations-enzymet Platinum II Taq Hot-start DNA-polymerase.
- Platinum II Taq Hot-Start DNA-polymerase er designet til universel primer-annealing og hurtig, nem PCR med sin unikke kombination af innovativ buffer, højtydende konstrueret Taq-DNA-polymerase og overlegen varmstartsteknologi.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | • Platinum Taq DNA Polymerase, 120 μl • 10X PCR-buffer (uden magnesium), 3 x 1.3 ml • 50 mM MgCl2 , 1 ml • KB Extender, 1,25 ml Opbevares ved -10°C til -30°C i en ikke-frostfri fryser. |
| Format | Rør |
| GC-Rich PCR-ydelse | Lav |
| Polymerase | Platin Taq-DNA-polymerase |
| Reaktionshastighed | Hurtig eller standard |
| Exonuklease aktivitet | 5' - 3' |
| Produkttype | DNA-polymerase |
| Mængde | 600 reaktioner |
| Forsendelsestilstand | Våd eller tøris |
| Til brug med (applikation) | Varmstarts-PCR |
| Vis mere |