Få mere at vide
Invitrogen™ Platinum™TaqDNA polymerase
Artikelnummer. 10277202
Skift visning
Antal reaktioner:
120 reaktioner
300 reaktioner
5000 reaktioner
600 reaktioner
Pakningsstørrelse:
120 reaktioner
300 reaktioner
5000 reaktioner
600 reaktioner
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
10277202 300 reaktioner 300 reaktioner
10033232 120 reaktioner 120 reaktioner
10358742 600 reaktioner 600 reaktioner
10728473 5000 reaktioner 5000 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10277202 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 10966026
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Each box contains: Platinum Taq DNA Polymerase; 10X PCR Buffer (no magnesium chloride); 50mM magnesium chloride; KB Extender
Invitrogen Platinum Taq DNA Polymerase er en bekvem og pålidelig termostabil DNA-polymerase til 'varmstart' af PCR, der giver øget specificitet i forhold til Taq DNA Polymerase.
Invitrogen Platinum Taq DNA Polymerase er en bekvem og pålidelig termostabil DNA-polymerase til 'varmstart' af PCR, der giver øget specificitet i forhold til Taq DNA Polymerase. Enzymets varmstartsegenskab tildeles af termolabile monoklonale antistoffer, der gør Taq-DNA-polymerase inaktiv indtil det indledende PCR-denatureringstrin, hvilket forhindrer udbredelsen af ikke-specifikt annealede primere og forbedrer produktudbyttet.
Varmstartsegenskaben giver mulighed for bekvem reaktionsopstilling ved stuetemperatur. Ligesom med Taq DNA Polymerase har Platinum Taq DNA Polymerase en ikke-skabelonafhængig terminal transferaseaktivitet, der tilføjer en 3'-deoxyadenosin til produktender og har 5' til 3' exonukleaseaktivitet. PCR-produkter genereret med Platinum Taq-DNA-polymerase kan bruges i de samme senere applikationer uden protokolmodifikationer.
Funktioner
  • Praktisk reaktionsopstilling ved stuetemperatur
  • 5' til 3' exonukleaseaktivitet
  • Mangler 3' til 5' exonukleaseaktivitet
Applikationer
  • Amplificering af DNA fra komplekse genomiske, virale og plasmidskabeloner
  • Varmstarts-PCR
  • RT-PCR
Bemærk
  • For overlegen PCR-ydelse anbefales næstegenerations-enzymet Platinum II Taq Hot-start DNA-polymerase.
  • Platinum II Taq Hot-Start DNA-polymerase er designet til universel primer-annealing og hurtig, nem PCR med sin unikke kombination af innovativ buffer, højtydende konstrueret Taq-DNA-polymerase og overlegen varmstartsteknologi.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring • Platinum Taq DNA Polymerase, 60 μl
• 10X PCR-buffer (uden magnesium), 2 x 1,25 ml
• 50 mM MgCl2 , 1 ml
• KB Extender, 1,25 ml
Opbevares ved -10 °C til -30 °C i en ikke-frostfri fryser.
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Lav
Polymerase Platin Taq-DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Exonuklease aktivitet 5' - 3'
Produkttype DNA-polymerase
Mængde 300 reaktioner
Forsendelsestilstand Våd eller tøris
Til brug med (applikation) Varmstarts-PCR
Troskab (vs. Taq) 1X
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 300 reaktioner
Overhæng 3'-A
Reaktionsformat Separate komponenter
Størrelse (slutprodukt) 5 kb eller mindre
Udgangsmateriale DNA