Få mere at vide
Invitrogen™ Plasmid pCMV ·SPORT-β gal
Artikelnummer. 11563127
Skift visning
Mængde:
25μ g
Pakningsstørrelse:
25µg
Artikelnummer. Mængde unitSize
11563127 25μ g 25µg
1 options
Artikelnummer. 11563127 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 10586014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2840.00 DKK
    2442.40 DKK / 25µg
    Spare 397.60 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes som en positiv kontrol til overvågning af ekspression i eukaryote celler
  • Plasmid indeholder reportergenet b-galactosidase (b-gal) fra E. coli klonet som Not I-fragment ind i plasmid pCMV ·SPORT1
  • Plasmid indeholder også CMV-promotor opstrøms for b-gal-genet efterfulgt af SV40 t-intron og polyadenyleringssignalet
  • b-lactamasegenet tillader selektion for ampicillinresistens i E. coli
Antistof- og cellekulturproduktion, beta-galactosidaseassays, bioproduktion, konstitutiv ekspression/enzym- og proteinaktivitetsassays, pattedyrsekspression, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse, reporterassays
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konstitutivt eller inducerbart system Konstitutiv
Leveringstype Transfektion
Promotor CMV
Produkttype Plasmid
Reporter Gene Beta-Gal (lacZ)
Udvælgelsesagent (eukaryot) Ingen
Indhold og opbevaring Opbevares ved +4 °C. Opbevares ved -20 °C i lang tid.
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Protein tag Umærket
Mængde 25μ g
Vektor pCMV
Til brug med (applikation) Reporter-assays, konstitutivt udtryk