Få mere at vide
Invitrogen™ Plasmid pBR322
Artikelnummer. 11598726
Skift visning
Mængde:
25μ g
Pakningsstørrelse:
25µg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11598726 25μ g 25µg
1 options
Artikelnummer. 11598726 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 15367014
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Indeholder
pBR322 leveres med 0,25 μg/μ L i 10 mM Tris-HCl (pH 7,4), 5 mM NaCI, 0,1 mM EDTA.
Forpakket kolonne
Plasmid pBR322 (1) indeholder tre unikke restriktionsendonuklease-genkendelsessteder i !-lactamase (AmpR)-genet og otte unikke steder i TetR-genet. Plasmidet, oprenset fra DH10BE. coli , har også 14 ikke-valgbare unikke restriktionsendonuklease-genkendelsessteder. Unikke spaltningssteder for Hind III og Cla I findes i promotoren af tetracyclinresistensgenet. Indsættelse af DNA på et af disse to steder resulterer normalt i tab af tetracyclinresistens. Ydeevne- og kvalitetstest: Renhed, DNA-struktur og udvalgte restriktionsendonukleasefragmenteringsmønstre verificeres ved agarosegelanalyse. Transformation af E. coli HB101 for at bekræfte AmpR og TetR bekræftes ved udpladning på selektivt medium.
Kloning, restriktionsenzymkloning
Ordreinfo
Godkendt til forsendelse på våd- eller tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kloningsmetode Restriktionsenzym/ MCS
Koncentration 0,25μ g/μ l
Indhold og opbevaring pBR322 leveres til 0,25μ g/μ 1 i 10 mM Tris-HCl (pH 7,4), 5 mM NaCI, 0,1 mM EDTA. Opbevares ved +4 °C.
Til brug med (applikation) Kloning
Produkttype Plasmid
Mængde 25μ g
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Vektor pBR322