Få mere at vide
Invitrogen™ pIZ/V5-His Vector Kit
Artikelnummer. 10674383
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10674383 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10674383 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. V800001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8680.00 DKK
    7464.80 DKK / 1 sæt
    Spare 1215.20 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Indeholder
De InsectSelect Sættet indeholder μhver 20 g supercoiled, frysetørret pIZ/V5-His og pIZ/V5-His/μCAT, 2 g frysetørret OpIE 2 Reverse Sequencing primer, 1g Zeocin , Cellfectin Reagens og 1 L medium til den valgte insektcellelinje. Sf9-celler leveres med GIBCO Grace's Insect Media, High Five Celler leveres med GIBCO Express Five Serumfrit medium. pIZ/V5-His Vector Kit indeholder kun ekspressionsvektorerne og primeren som beskrevet ovenfor.
Til ekspression på højt niveau i en række insektceller
  • Denne usædvanligt lille vektor har flere funktioner, der letter ekspression, analyse og påvisning af rekombinant protein i insektceller
  • OpIE 2-promotoren til konstitutiv ekspression
  • De Zeocin resistensgen til hurtig selektion af stabilt transficerede cellelinjer
  • C-terminal V5 epitop og polyhistidin (6xHis) sekvens til påvisning med Invitrogen's Anti-V5 Antistof og hurtig rensning ved hjælp af nikkelchelaterende harpiks
Konstitutiv proteinekspression i insektceller, insektekspression, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Promotor OplE2
Produkttype Insektcelleekspressionsvektor
Indhold og opbevaring De InsectSelect™ Sættet indeholder 20 stkμ g hver af supercoiled, lyofiliseret pIZ/V5-His og pIZ/V5-His/CAT, 2μ g lyofiliseret OpIE 2 Reverse Sequencing primer, 1 g Zeocin™ , Cellfectin™ Reagens og 1 L medium til den valgte insektcellelinje. Sf9-celler leveres med GIBCO™ Grace's Insect Media, High Five™ Celler leveres med GIBCO™ Express Five™ Serumfrit medium. pIZ/V5-His Vector Kit indeholder kun ekspressionsvektorerne og primeren som beskrevet ovenfor. Opbevar frosne insektceller i flydende nitrogen. Opbevar medium og Cellfectin™ Reagens ved +4 °C. Opbevar alle andre reagenser ved -20 °C. Alle reagenser er garanteret stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Protein Tag-position (til dit gen) C-terminal
Protein tag Hans tag (6x), V5 Epitope Tag
Kloningsmetode Restriktionsenzym/MCS
Mængde 1 sæt
Vektor pIZ
Produktlinje InsectSelect