Få mere at vide
Invitrogen™ pIB/V5-His TOPO™ TA Expression Kit
Beskrivelse
Indeholder
Hver pIB/V5-His TOPO TA Expression Kit indeholder to æsker. pIB/V5-His TOPO æsken indeholder 200 ng lineariseret og topoisomerase I-aktiveret pIB/V5-His-TOPO vektor, dNTP'er, 10X PCR-buffer, kontrol-PCR-template og primere, frem- og omvendt-primere til sekventering og PCR-screening, saltopløsning og pIB/V5-His/CAT. Æsken indeholder højeffektive engangsprøver på 50 μL af kemisk kompetente TOP10E. coli -celler, SOC-medium og pUC19 supercoiled plasmidkontrol.
- OpIE 2-promotoren til konstitutiv ekspression
- Indeholder Blasticidin-resistensgen til hurtig udvælgelse af stabilt transficerede cellelinjer på to uger
- C-terminal V5 epitop og polyhistidin (6xHis) sekvens til påvisning med Anti-V5 antistof og hurtig oprensning ved hjælp af nikkelchelaterende harpiks
Konstitutiv proteinekspression i insektceller, insektekspression, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Promotor | OplE2 |
| Produkttype | TOPO TA Expression Kit |
| Indhold og opbevaring | Hver pIB/V5-His TOPO™ TA Expression Kit indeholder to æsker. pIB/V5-His TOPO™ æsken indeholder 200 ng lineariseret og topoisomerase I-aktiveret pIB/V5-His-TOPO™ vektor, dNTP'er, 10X PCR-buffer, kontrol-PCR-template og primere, frem- og omvendt-primere til sekventering og PCR-screening, saltopløsning og pIB/V5-His/CAT. Opbevares ved -20 °C. Den ene Shot™ æsken indeholder højeffektiv, engangsbrug, 50μ l alikvoter af kemisk kompetente TOP10E. coli -celler, SOC-medium og pUC19 supercoiled plasmidkontrol. Opbevares ved -80 °C. Alle reagenser er garanteret stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt. |
| Protein Tag-position (til dit gen) | C-terminal |
| Protein tag | Hans tag (6x), V5 Epitope Tag |
| Kloningsmetode | TOPO-TA |
| Mængde | 20 reaktioner |
| Vektor | pIB, TOPO-TA kloningsvektorer |
| Produktlinje | InsectSelect, TOPO |