Få mere at vide
Phasemaker™ Phasemaker™ Rør
Artikelnummer. 15645268
Mængde:
100 rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 15645268
Brand: Phasemaker™ A33248
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
En pose med 100 stk Phasemaker Rør
Invitrogen™ Phasemaker™ Rør indeholder en polymer, der klart adskiller og fuldstændigt isolerer den øvre vandige fase af TRIzol™ blandes fra den organiske fase nedenunder, hvilket gør det meget nemt at pipettere den øvre fase, der indeholder RNA'et.
Invitrogen™ Phasemaker™ Rør indeholder en polymer, der klart adskiller og fuldstændigt isolerer den øvre vandige fase af TRIzol™ blandes fra den organiske fase nedenunder, hvilket gør det meget nemt at pipettere den øvre fase, der indeholder RNA'et. Polymeren arbejder på en tæthedsgradient, da den er tungere end den vandige fase, men lettere end den organiske fase; efter centrifugering placerer den sig mellem disse to lag. Det skaber en tæt forsegling mellem de to faser, hvilket gør det meget nemt at pipettere den vandige fase af uden risikoen for at overføre forurenende stoffer fra det organiske lag. Fordi dette, Invitrogen Phasemaker Rør tillader genvinding af hele den vandige fase, hvilket øger udbyttet med op til 30%. Det er en inert polymer, der ikke forstyrrer nedstrøms eksperimenter såsom PCR. Det virker til RNA-ekstraktion ved hjælp af TRIzol™ , TRIzol™ LS og TRIzol™ Plus kun. Det anbefales ikke at bruge sammen med andre organiske reagenser, da deres densitet kan være anderledes. Det fungerer med friske eller frosne prøver (væv eller blod). Det også arbejder med vævsprøver behandlet tidligere med RNAlater . Invitrogen Phasemaker Rør kommer allerede dispenserede. Rørstørrelsen er 2 ml.
  • Foruddispenseret i 2 ml rør
  • Skaber en tæt forsegling mellem den vandige og den organiske fase
  • Lettere at pipettere hele den vandige fase af
  • Øger udbyttet med op til 30 %
  • RNA-integriteten kompromitteres ikke
  • Forseglingen forbliver i længere perioder, så du kan øge antallet af prøver pr. batch
  • Inert, forstyrrer ikke nedstrøms eksperimenter
garanti
Et år efter modtagelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 100 Phasemaker Rør; stuetemperatur
Prøvetype Celler, Væv
Endelig produkttype Total RNA
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Mængde 100 rør
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Startmaterialemængde Celler:≤ 10 7
Væv:≤ 100 mg