Få mere at vide
Invitrogen™ pGAPZ A, B,& C Pichia pastoris udtryksvektorer
Artikelnummer. 17144629
Skift visning
Mængde:
20μ g
Artikelnummer. Mængde
17144629 20μ g
1 options
Artikelnummer. 17144629 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. V20020
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Indeholder
Alle vektorer er supercoiled og leveres lyofiliseret. En lacZ- positiv ekspressionskontrolstamme er forsynet med pGAPZ-vektoren.
pGAPZ A, B,& C og pGAPZ A, B,& C er ekspressionsvektorer designet til konstitutiv ekspression på højt niveau i Pichia pastori s.
pGAPZ A, B, & C og pGAPZ A, B, & C er ekspressionsvektorer designet til højniveau, konstitutiv ekspression i Pichia pastoris. pGAPZ og pGAPZ blev skabt ved at erstatte den methanolregulerede AOX1-promotor med den konstitutive glyceraldehyd-3-phosphat dehydrogenase (GAP) promotor i rygraden af pPICZ-vektorerne. Selvom udbyttet af ethvert protein, der eksprimerer konstitutivt i Pichia-systemet , afhænger af proteinets toksicitet for gær, kan konstitutiv ekspression under kontrol af pGAPZ- eller pGAPZ-vektorer nogle gange give større udbytter end inducerbar ekspression (1).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Promotor GAP
Produkttype Pichia udtryksvektor
Indhold og opbevaring Alle vektorer er supercoiled og leveres lyofiliseret (opbevares ved -20 °C). En lacZ- positiv ekspressionskontrolstamme er forsynet med pGAPZ-vektoren.
Opbevar stammer ved 4 °C.
Alle reagenser er garanteret stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Antibiotikaresistens bakteriel Zeocin™ (ZeoR)
Protein tag Hans tag (6x), c-Myc Epitope Tag
Kloningsmetode Restriktionsenzym/MCS
Mængde 20μ g
Vektor pGAP
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.