Learn More
Invitrogen™ pFastBac™ Dobbelt udtryk vektor
Description
Includes
pFastBac Dobbelt (μ10 g) og pFastBac Dobbelt kontrolvektor (4ng) leveres lyofiliseret.
- Vektor har to stærke promotorer, polyhedrin-promotor og p10-promotor, til ekspression på højt niveau
- Der medfølger udtrykskontrol, der udtrykker både CAT ogβ -glucuronidase (gus)
Baculovirusproduktion og titering, insektekspression, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Specifications
Specifications
| Promotor | p10, Polyhedrin |
| Produkttype | Udtryksvektor |
| Indhold og opbevaring | pFastBac™ Dobbelt (10μ g) og pFastBac™ Dobbelt kontrolvektor (4 ng) leveres lyofiliseret. Opbevares ved -20 °C. Vektorer er garanteret stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt. |
| Protein tag | Umærket |
| Kloningsmetode | Restriktionsenzym/MCS |
| Mængde | 10μ g |
| Vektor | pFastBac |
| Produktlinje | pFastBac |