Få mere at vide
Invitrogen™ pEF6/V5-His TOPO™ TA Expression Kit
Beskrivelse
Indeholder
Hver pEF6/V5-His TOPO TA Expression Kit indeholder to æsker. De TOPO TA-boksen indeholder alle de reagenser, der er nødvendige for ligering, inklusive 200 ng topoisomerase I-aktiveret pEF6/V5-His-TOPO vektor, sterilt vand, dNTP'er, 10X PCR-buffer, saltopløsning, kontrolskabeloner og primere, primere til sekventering eller PCR-screening og et ekspressionskontrolplasmid. Competent Cell-boksen indeholder alle de reagenser, der er nødvendige for transformation, inklusive 21 μx 50 L alikvoter af TOP10 Kemisk kompetent E. coli , SOC medium og pUC19 supercoiled kontrolplasmid.
- Enhancer/promoter elementer fra human forlængelsesfaktor 1α underenhed (hEF-1α ) til ekspression på højt niveau i pattedyrceller
- Vektor inkluderer Blasticidin-resistensgen til hurtig udvælgelse af stabile pattedyrcellelinjer
- En C-terminal V5-epitop til effektiv detektion med et Anti-V5-antistof
- En C-terminal polyhistidin (6xHis) sekvens til hurtig oprensning med nikkelchelaterende harpiks og påvisning med Anti-His(C-term) antistof
Konstitutivt udtryk, pattedyrsekspression, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Konstitutivt eller inducerbart system | Konstitutiv |
| Leveringstype | Transfektion |
| Promotor | EF-1α |
| Produkttype | TOPO TA Expression Kit |
| Udvælgelsesagent (eukaryot) | Blasticidin |
| Indhold og opbevaring | Hver pEF6/V5-His TOPO™ TA Expression Kit indeholder to æsker. De TOPO™ TA-boksen indeholder alle de reagenser, der er nødvendige for ligering, inklusive 200 ng topoisomerase I-aktiveret pEF6/V5-His-TOPO™ vektor, sterilt vand, dNTP'er, 10X PCR-buffer, saltopløsning, kontrolskabeloner og primere, primere til sekventering eller PCR-screening og et ekspressionskontrolplasmid. Opbevares ved -20 °C. Den ene Shot™ Kompetent celleboks indeholder alle de reagenser, der er nødvendige for transformation, inklusive enogtyve 50-μ l alikvoter af TOP10 Kemisk kompetent E. coli , SOC medium og pUC19 supercoiled kontrolplasmid. Opbevares ved -80 °C. Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring. |
| Spaltning | EK (Enterokinase) genkendelsessted |
| Protein tag | Hans tag (6x), V5 Epitope Tag |
| Kloningsmetode | TOPO-TA |
| Mængde | 20 reaktioner |
| Vis mere |