Få mere at vide
Invitrogen™ PCR SuperMix
Artikelnummer. 10093152
Skift visning
Mængde:
100 rxns
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10093152 100 rxns 100 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 10093152 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 10572014
Fokus på regenerativ terapi
Brug rabatkode 28027
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
PCR SuperMix er en klar-til-brug blanding af DNA-polymerase, salte, magnesium og dNTP'er til effektiv PCR-amplifikation.
PCR SuperMix er en klar-til-brug blanding af DNA-polymerase, salte, magnesium og dNTP'er til effektiv PCR-amplifikation. Du skal blot tilføje skabelon og primere, hvilket reducerer opsætningstiden med det halve. PCR SuperMix indeholder Mg2 + , dNTP'er og rekombinantTaq DNA-polymerase i koncentrationer, der er tilstrækkelige til rutinemæssig PCR af fragmenter op til 5 kb. PCR SuperMix leveres i en 1,1X koncentration for at tillade ca. 10 % af det endelige reaktionsvolumen at blive brugt til tilsætning af primer og skabelonopløsninger.
For overlegen PCR-ydelse anbefaler vi DreamTaq DNA polymerase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1.1X
Indhold og opbevaring •4 hætteglas med PCR SuperMix, 1,125 ml hver
Opbevares ved -20 °C.
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Lav
Polymerase Taq DNA Polymerase
Reaktionshastighed Standard
Exonuklease aktivitet 5' - 3'
Produkttype PCR SuperMix
Mængde 100 rxns
Forsendelsestilstand Våd eller tøris
Til brug med (applikation) Standard PCR
Troskab (vs. Taq) 1X
Hot Start Nej
Antal reaktioner 100 reaktioner
Overhæng 3'-A
Reaktionsformat SuperMix eller Master Mix
Størrelse (slutprodukt) 5 kb eller mindre
Udgangsmateriale DNA