Få mere at vide
Invitrogen™ PCR X Enhancer System
Beskrivelse
Indeholder
PCR x Enhancer Solution består af 10X PCR x Amplification Buffer, 10X PCR x Enhancer Solution og 50 mM magnesiumsulfat.
PCR X Enhancer System er et optimeret buffer- og cosolvent-system designet til brug i forbindelse med DNA-polymeraser for at optimere PCR af problematiske og/eller GC-rige skabeloner. 10X PCRX Enhancer Solution med 10X PCR X Amplification Buffer tilbyder højere primerspecificitet, bredere magnesiumkoncentration, bredere annealingstemperatur og forbedret termostabilitet af DNA-polymeraser som f.eks.Taq DNA-polymerase og platinTaq DNA polymerase.
Konventionelle PCR-bufferkomponenter kan erstattes direkte med 10X PCR X- amplifikationsbufferen og 50 mM MgS04 for en mere robust amplifikation og forbedret produktudbytte i nogle tilfælde.
Bemærk
Optimal koncentration af 10X PCRX Enhancer Solution vil variere afhængigt af GC-indhold, Mg++-koncentration og annealingstemperatur.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Standard PCR |
| Mængde | 250 reaktioner |
| Inkluderer | • 10X PCRx Forstærker-opløsning (2 x 1 ml) • 10X PCRx forstærkningsbuffer (2 x 1 ml) • 50 mM MgSO4 (1 x 1 ml) Opbevar ved -20 °C. |
Sikkerhed og håndtering
- PCRX Enhancer System
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-methylmorpholine-4-oxide
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.