Få mere at vide
Invitrogen™ pCEP4 pattedyrsekspressionsvektor
Beskrivelse
Indeholder
20 μg af hver vektor leveres supercoiled og lyofiliseret.
- Indeholder EBNA-1-gen til episomal ekspression i primat- og hundecellelinjer
Antistof- og cellekulturproduktion, bioproduktion, konstitutiv ekspression, episomal ekspression, pattedyrsekspression, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse, stabil cellelinjeudvikling
Tekniske data
Tekniske data
| Konstitutivt eller inducerbart system | Konstitutiv |
| Leveringstype | Transfektion |
| Promotor | CMV |
| Produkttype | Pattedyrs udtryksvektor |
| Udvælgelsesagent (eukaryot) | Hygromycin |
| Indhold og opbevaring | 20μ g pCEP4-vektor i Tris-EDTA-buffer Opbevares ved -20 °C. Vektorer er garanteret stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt. |
| Protein tag | Umærket |
| Kloningsmetode | Restriktionsenzym/MCS |
| Mængde | 20μ g |
| Vektor | pCEP4 |
| Vis mere |