Få mere at vide
Invitrogen™ pcDNA ™6/ myc -His A, B,& C Pattedyrsekspressionsvektorer
Beskrivelse
- Selektionsmarkør til generering af stabile cellelinjer
- Indeholder epitopmærke for nem påvisning med monoklonalt antistof og hurtig oprensning på nikkelchelaterende harpiks
- Tre læserammer for at forenkle kloning in-frame med fusion tag
Konstitutivt udtryk, pattedyrsekspression, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Konstitutivt eller inducerbart system | Konstitutiv |
| Promotor | CMV |
| Produkttype | Pattedyrs udtryksvektor |
| Udvælgelsesagent (eukaryot) | Blasticidin |
| Indhold og opbevaring | Vektorer (og passende ekspressionskontrol) leveres supercoiled og lyofiliseret. Opbevares ved -20 °C. Alle vektorer er garanteret stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt. |
| Protein tag | Hans tag (6x), c-Myc Epitope Tag |
| Kloningsmetode | Restriktionsenzym/MCS |
| Mængde | 20μ g |
| Vektor | pcDNA |
| Produktlinje | pcDNA |
| Vis mere |