Få mere at vide
Invitrogen™ pcDNA ™5/FRT pattedyrsekspressionsvektor
Beskrivelse
Indeholder
Både pcDNA5/FRT og pcDNA5/FRT/CAT vektorer.
- Denne vektor har en CMV-promotor til ekspression på højt niveau i pattedyrsceller
- Ti unikke restriktionssteder for nem kloning
- FLP-rekombinationsmål (FRT)-sted for Flp-rekombinase-medieret integration af vektor i Flp-In værtscellelinje
- Hygromycinresistensgen til selektion af stabile cellelinjer
Konstitutivt udtryk, pattedyrsekspression, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse, målrettet integration
Tekniske data
Tekniske data
| Konstitutivt eller inducerbart system | Konstitutiv |
| Leveringstype | Transfektion |
| Promotor | CMV |
| Produkttype | Pattedyrs udtryksvektor |
| Udvælgelsesagent (eukaryot) | Hygromycin |
| Indhold og opbevaring | Indeholder både pcDNA5 ⁄FRT og pcDNA5 ⁄FRT ⁄CAT vektorer. Opbevares ved -20 °C |
| Protein tag | Umærket |
| Kloningsmetode | Restriktionsenzym/MCS |
| Mængde | 20μ g |
| Vektor | pcDNA |
| Vis mere |