Få mere at vide
Invitrogen™ pcDNA ™4/TO pattedyrsekspressionsvektor
Artikelnummer. 11540806
Skift visning
Mængde:
20μ g
Pakningsstørrelse:
20µg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11540806 20μ g 20µg
1 options
Artikelnummer. 11540806 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. V102020
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Bruger den komplette CMV-promoter og tilføjer kontrolelementer fra den bakterielle tetracyklin-resistensoperon for effektivt at undertrykke og afdæmpe transkription fra en særlig stærk pattedyrspromotorsekvens
  • Bruger repressormekanisme, der blokerer transkription fra den kraftige CMV-promotor i fravær af tetracyclin
  • Fordi T-REx System-elementerne ikke bruger virale transaktivatorer, kan brugeren opnå ekspression på højt niveau fra komplet CMV-promotor uden sekundær, uspecifik aktivering af værtsgener
  • To tetracyklinoperatorsekvenser ( TetO2 ) er blevet indsat mellem TATA-boksen af CMV-promotoren og det transkriptionelle startsted: TetO 2- sekvensen i sig selv har ingen effekt på ekspression Når tetracyclin-repressorprotein (TR) er til stede, binder det effektivt TetO 2- steder og blokerer transkriptionsinitiering
  • Tetracyclin tilsat til dyrkningsmediet binder til og ændrer konformation af TR-protein
  • Denne ændring får TR-protein til at frigive TetO 2 -steder, der undertrykker transkription fra CMV-promotoren for ekspression på højt niveau af gen af interesse
  • Ekspressionsniveauer kan moduleres baseret på tetracyclinkoncentration og kan induceres til niveauer, der opnås med konstitutive CMV-ekspressionsvektorer
  • Zeocin eller hygromycinresistensgen til effektiv selektion af stabile pattedyrcellelinjer
  • Stort multiple kloningssted for at forenkle kloning
Pattedyrsekspression, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse, Reguleret ekspression, målrettet integration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konstitutivt eller inducerbart system Inducerbar
Leveringstype Transfektion
Inducerende middel Tetracyclin
Promotor CMV/TO
Produkttype Pattedyrs udtryksvektor
Udvælgelsesagent (eukaryot) Zeocin™
Protein tag Umærket
Kloningsmetode Restriktionsenzym/MCS
Mængde 20μ g
Vektor pcDNA
Produktlinje T-REx, pcDNA
Til brug med (applikation) Reguleret udtryk