Få mere at vide
Invitrogen™ pcDNA ™4/HisMax A, B,& C Pattedyrsekspressionsvektorer
Beskrivelse
Indeholder
pcDNA4/HisMax A-, B- og C-vektorerne, μ20 g hver, supercoiles og leveres lyofiliseret. 20 μg pcDNA4/HisMax/ lac Z kontrolplasmid er også tilvejebragt. pcDNA4/HisMax TOPO TA Expression Kit indeholder to æsker. De TOPO TA-boksen indeholder 200 ng lineariseret og topoisomerase I-aktiveret pcDNA4/HisMax-TOPO-vektor, dNTP'er, kontrol-PCR-template og primere, fremadgående og omvendte primere til sekventering og PCR-screening og et lac Z-ekspressionskontrolplasmid. Æsken indeholder transformationsreagenser inklusive 21 x 50 μL alikvoter af TOP10E. coli , SOC medium og et pUC19 supercoiled kontrolplasmid.
- Indeholder QBI SP163 translationel forstærker for at øge ekspressionsniveauer to til fem gange over dem, der ses med promotor alene
- Ud over SP163-forstærket ekspression inkluderer pcDNA4/HisMax spaltelig N-terminal Xpress™ tag til hurtig påvisning af rekombinant protein med Anti-Xpress Antibody
Konstitutivt udtryk, pattedyrsekspression, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Leveringstype | Transfektion |
| Promotor | CMV |
| Produkttype | Pattedyrs udtryksvektor |
| Udvælgelsesagent (eukaryot) | Zeocin™ |
| Indhold og opbevaring | pcDNA ™4/HisMax A, B,& C vektorer, 20μ g hver, er supercoiled og leveres lyofiliseret. 20μ g af ™pcDNA 4/HisMax/ lac Z kontrolplasmid er også tilvejebragt. Opbevar vektorer ved -20 °C. pcDNA ™4/HisMax TOPO ™TA Expression Kit indeholder to æsker. De TOPO™ TA-boksen indeholder 200 ng lineariseret og topoisomerase I-aktiveret pcDNA4/HisMax-TOPO™ vektor, dNTP'er, kontrol-PCR-template og primere, fremadgående og reverse primere til sekventering og PCR-screening og et lac Z-ekspressionskontrolplasmid. |
| Spaltning | EK (Enterokinase) genkendelsessted |
| Protein tag | Hans tag (6x), Xpress Epitop Tag |
| Kloningsmetode | Restriktionsenzym/MCS |
| Mængde | 20μ g |
| Vektor | pcDNA |
| Vis mere |