Få mere at vide
Invitrogen™ pcDNA ™3.1/Zeo (+) Mammalian Expression Vector
Beskrivelse
Indeholder
20 μg af denne pcDNA3.1/Zeo (+) vektor, såvel som en ekspressionskontrol, leveres supercoiled og lyofiliseret.
- Indeholder Zeocin valgbar markør og fremadrettet multiple kloningssted
- Cytomegalovirus (CMV) enhancer-promotor til ekspression på højt niveau
- Stort multiple kloningssted i enten fremad (+) eller omvendt (-) orientering
- Bovint væksthormon (BGH) polyadenyleringssignal og transkriptionstermineringssekvens for forbedret mRNA-stabilitet
- SV40-original for episomal replikation og simpel vektorredning i cellelinjer, der udtrykker det store T-antigen (dvs. COS-1 og COS-7)
- Ampicillin-resistensgen og pUC-original til selektion og vedligeholdelse i E. coli
Konstitutivt udtryk, pattedyrsekspression, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Konstitutivt eller inducerbart system | Konstitutiv |
| Leveringstype | Transfektion |
| Promotor | CMV |
| Produkttype | Pattedyrs udtryksvektor |
| Udvælgelsesagent (eukaryot) | Zeocin™ |
| Indhold og opbevaring | 20μ g af denne ™pcDNA 3.1/Zeo (+) vektor, såvel som en ekspressionskontrol, leveres supercoiled og lyofiliseret. Opbevares ved -20 °C. Vektorer er garanteret stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt. |
| Protein tag | Umærket |
| Kloningsmetode | Restriktionsenzym/MCS |
| Mængde | 20μ g |
| Vektor | pcDNA |
| Vis mere |