Få mere at vide
Invitrogen™ pcDNA™3.1/V5-His TOPO™ TA Expression Kit
Artikelnummer. 10584043
Skift visning
Vektor:
TOPO-TA vektorer, pcDNA
Mængde:
20 reaktioner
40 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vektor Mængde Pakningsstørrelse
10584043 TOPO-TA vektorer, pcDNA 40 reaktioner Hver
10575383 TOPO-TA vektorer, pcDNA 20 reaktioner Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10584043 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. K480040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17610.00 DKK
    15144.60 DKK / 40 reaktioner
    Spare 2465.40 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Giver en effektiv 5-minutters et-trins kloningsstrategi til direkte indsættelse afTaq polymerase-amplificerede PCR-produkter ind i plasmidvektor
  • Ingen ligase, post-PCR procedurer eller PCR-primere indeholdende specifikke sekvenser er påkrævet
  • Når først det er klonet, analyseret og transficeret, vil PCR-produktet udtrykkes direkte i pattedyrscellelinjer
  • pcDNA3.1/V5-His TOPO vektor har en stærk CMV-promotor til højniveau, konstitutiv ekspression
  • C-terminal V5 epitop tag til effektiv påvisning af rekombinante proteiner med et Anti-V5 antistof
  • C-terminal polyhistidin (6xHis) sekvens til oprensning under anvendelse af nikkelchelaterende harpiks og påvisning med Anti-His (C-term) antistof
  • Topoisomerase aktivering af pcDNA3.1/V5-His-TOPO vektor tillader PCR-produkter at blive ligeret på 5 minutter på bænken og resulterer i 90 % rekombinanter
  • Vector har en stærk CMV-promotor til konstitutiv ekspression på højt niveau
  • C-terminal V5 epitop tag til effektiv påvisning af rekombinante proteiner med Anti-V5 antistof
Konstitutivt udtryk, pattedyrsekspression, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konstitutivt eller inducerbart system Konstitutiv
Leveringstype Transfektion
Promotor CMV
Produkttype TOPO TA Expression Kit
Udvælgelsesagent (eukaryot) Geneticin™ (G-418)
Indhold og opbevaring 2x Æske 1 (opbevares ved -20 °C)
• 20μ l ™pcDNA 3.1/V5-His-TOPO™ (10 ng/μ l)
• 100μ l 10X PCR-buffer
• 10μ l dNTP-mix (50 mM)
• 50μ l Saltopløsning
• 1 ml sterilt vand
• 10μ l Kontrol PCR skabelon (50 ng/μ l)
• 10μ l Kontrol PCR Primere (100 ng/μ l hver)
• 20μ l T7 Sequencing Primer (100 ng/μ l)
• 20μ l BGH Reverse Sequencing Primer (100 ng/μ l)
• 10μ l Ekspressionskontrolplasmid (500 ng/μ l)
2x Æske 2 (opbevares ved -80 °C)
• 21x 50μ l TOP10E. coli celler
• 50μ l pUC19 kontrol DNA (10 pg/μ l)
• 6 ml SOC Medium
Protein tag Hans tag (6x), V5 Epitope Tag
Kloningsmetode TOPO-TA
Mængde 40 reaktioner
Vektor TOPO-TA vektorer, pcDNA
Produktlinje TOPO, pcDNA
Til brug med (applikation) Konstitutivt udtryk