Få mere at vide
Invitrogen™ pcDNA ™3.1 (+) Mammalian Expression Vector
Artikelnummer. 11510866
Skift visning
Mængde:
20μ g
Pakningsstørrelse:
20µg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11510866 20μ g 20µg
1 options
Artikelnummer. 11510866 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. V79020
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
20 μg af denne pcDNA3.1 (+) vektor, såvel som en ekspressionskontrol, leveres supercoiled og lyofiliseret.
Designet til højt niveau, konstitutiv ekspression i en række pattedyrcellelinjer
  • Indeholder Geneticin selekterbar markør og omvendt-orienteret multiple kloningssted
  • Til brug alene eller i co-transfektion
  • Cytomegalovirus (CMV) enhancer-promotor til ekspression på højt niveau
  • Stort multiple kloningssted i fremad (+) orientering
  • Bovint væksthormon (BGH) polyadenyleringssignal og transkriptionstermineringssekvens for forbedret mRNA-stabilitet
  • SV40-original for episomal replikation og simpel vektorredning i cellelinjer, der udtrykker det store T-antigen (dvs. COS-1 og COS-7)
  • Ampicillin-resistensgen og pUC-original til selektion og vedligeholdelse i E. coli
Konstitutivt udtryk, pattedyrsekspression, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Leveringstype Transfektion
Promotor CMV
Produkttype Pattedyrs udtryksvektor
Udvælgelsesagent (eukaryot) Geneticin™ (G-418)
Indhold og opbevaring 20μ g af denne ™pcDNA 3.1 (+) vektor, såvel som en ekspressionskontrol, leveres supercoiled og lyofiliseret. Opbevares ved -20 °C. Vektorer er garanteret stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Protein tag Umærket
Kloningsmetode Restriktionsenzym/MCS
Mængde 20μ g
Vektor pcDNA
Produktlinje pcDNA
Til brug med (applikation) Konstitutivt udtryk