Få mere at vide
Invitrogen™ pcDNA™3.1/myc-His A, B, & C Pattedyrs ekspressionsvektorer
Artikelnummer. 10778994
Skift visning
Mængde:
20 μg
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10778994 20 μg 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10778994 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. V80020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8180.40 DKK
    8084.00 DKK / 1 sæt
    Spare 96.40 DKK
    1% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Indeholder en stærk promotor og en selektionsmarkør til at generere stabile cellelinjer
  • Inkluderer et epitope-tag for nem påvisning med monoklonalt antistof og hurtig rensning på nikkelkelaterende harpiks
  • Hver vektor er tilgængelig i tre læserammer for at forenkle kloning i billedet med fusion-tag
Konstitutiv ekspression, pattedyrsudtryk, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolation og analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konstitutivt eller inducerbart system Konstitutiv
Leveringstype Transfektion
Promotor CMV
Produkttype Pattedyrs ekspressionsvektor
Udvælgelsesagent (eukaryot) Geneticin™ (G-418)
Indhold og opbevaring Vektorer (og passende udtrykskontrol) leveres supercoiled og lyofiliseret. Opbevaret ved -20 °C. Alle vektorer er garanteret stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Protein tag His Tag (6 gange), c-Myc Epitope-mærke
Kloningsmetode Restriktionsenzym/MCS
Mængde 20 μg
Vektor pcDNA
Produktlinje pcDNA
Til brug med (applikation) Konstitutivt udtryk
Show More Show Less
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.