Få mere at vide
Invitrogen™ pcDNA ™3.1 Retningsbestemt TOPO™ Udtrykssæt
Beskrivelse
Indeholder
Box 1: 20μL pcDNA 3.1D/V5-His-TOPO (15–20ng/μL), 10μL dNTP Mix, 50μL Salt Solution, 1mL Sterile Water, 20μL T7 Sequencing Primer (0.1μg/μL), 20μL BGH Reverse Sequencing Primer (0.1μg/μL), 10μL Control PCR Template (0.1μg/μL), 10μL Control PCR Primers (0.1μg/μL each, 10μL Expression Plasmid (0.5μg/μL); Box 2: 6mL S.O.C. Medium, 21 × 50μL TOP10 Cell, 50μL pUC19 Control DNA
- Korrekturlæsningsenzym bruges: færre fejl i klonede gener
- Mere end 90 % af klonerne er i korrekt orientering til ekspression, hvilket reducerer tid brugt på at screene kolonier for klonorientering
- CMV-promotor: høje ekspressionsniveauer
- C-terminal V5-His fusionsmærke til nem påvisning af rekombinant protein med et anti-V5 antistof
- 6xHis tag til hurtig proteinrensning på nikkelchelaterende harpiks
Konstitutivt udtryk, pattedyrsekspression, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Konstitutivt eller inducerbart system | Konstitutiv |
| Leveringstype | Transfektion |
| Promotor | CMV |
| Produkttype | TOPO Udtrykssæt |
| Udvælgelsesagent (eukaryot) | Geneticin™ (G-418) |
| Indhold og opbevaring | Æske 1 (opbevares ved -20 °C): • 20μ l ™pcDNA 3.1D/V5-His-TOPO™ (–15 20 ng/μ l) • 10μ l dNTP-mix • 50μ l Saltopløsning • 1 ml sterilt vand • 20μ l T7 Sequencing Primer (0.1μ g/μ l) • 20μ l BGH Reverse Sequencing Primer (0.1μ g/μ l) • 10μ l Kontrol PCR skabelon (0.1μ g/μ l) • 10μ l Kontrol PCR-primere (0.1μ g/μ l hver) • 10μ l Ekspressionsplasmid (0,5μ g/μ l) Æske 2 (opbevares ved -80 °C): • 6 ml SOC Medium (kan opbevares ved 4 °C eller stuetemperatur) • 21x 50μ l TOP10 Celler • 50μ l pUC19 kontrol-DNA |
| Protein tag | Hans tag (6x), V5 Epitope Tag |
| Kloningsmetode | Retningsbestemt TOPO |
| Mængde | 20 reaktioner |
| Vektor | Retningsbestemt TOPO Vektorer, pcDNA |
| Vis mere |