Få mere at vide
Invitrogen™ pBudCE4.1 Pattedyrsekspressionsvektor
Artikelnummer. 11510856
Skift visning
Mængde:
20μ g
Pakningsstørrelse:
20µg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11510856 20μ g 20µg
1 options
Artikelnummer. 11510856 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. V53220
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Indeholder
20 μg hver af pBudCE4.1 og pBudCE4.1/ lac Z/CAT positive kontrolvektorer leveres supercoiled og lyofiliseret.
Designet til uafhængig ekspression af to gener fra et enkelt plasmid i pattedyrsceller
  • Brug af pBudCE4.1 til at generere stabile mammale ekspressionscellelinjer sikrer, at der er et ækvivalent kopiantal af hvert gen i cellen; dette kan eliminere variabel ekspression på grund af forskelle i genkopiantal
  • Leverer ekspressionskassetter med CMV-promotoren til transskription på højt niveau af gener med valgfri c-myc- epitop-tag til hurtig detektion og 6xHis-sekvens til simpel oprensning
  • Human EF-1α promotor til høj-niveau ekspression af gener med valgfri V5 epitop tag til hurtig detektion og 6xHis sekvens til simpel oprensning
  • Sh ble (ZeoR) gen til effektiv selektion i både pattedyrsceller og E. coli med selektionsmiddel Zeocin™
Konstitutivt udtryk, pattedyrsekspression, multigenekspression, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konstitutivt eller inducerbart system Konstitutiv
Leveringstype Transfektion
Promotor EF-1α, CMV
Produkttype Pattedyrs udtryksvektor
Udvælgelsesagent (eukaryot) Zeocin™
Indhold og opbevaring 20μ g hver af pBudCE4.1 og pBudCE4.1/ lac Z/CAT positive kontrolvektorer leveres supercoiled og lyofiliseret. Opbevares ved -20 °C. Vektorer er garanteret stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Protein tag Hans tag (6x), V5 Epitope Tag, c-Myc Epitope Tag
Kloningsmetode Restriktionsenzym/MCS
Mængde 20μ g
Vektor pBud
Til brug med (applikation) Multi-gen udtryk