Få mere at vide
Invitrogen™ pBAD202 Retningsbestemt TOPO™ Udtrykssæt
Beskrivelse
Brug af restriktionsenzymer til at klone gen ind i en ekspressionsvektor tvinger ofte til at kompromittere den endelige sekvens af insert, især når der ikke er nogen nyttige restriktionssteder tæt på gener, der koder sekvensen. Dette kan resultere i suboptimal afstand mellem ekspressionselementer eller inkorporering af ikke-native aminosyrerester, hvilket kan reducere ekspressionsniveauer og/eller forårsage produktion af ikke-funktionelt protein.
- TOPO Ekspressionsvektorer gør det muligt at indsætte nøjagtige DNA-sekvenser, der kræves blot ved at udføre PCR med passende designede primere
- Den resulterende rekombinante ekspressionsvektor indeholder nøjagtig DNA-sekvens uden nogen ikke-kodende regioner
- Adskillige ekspressionsvektorer er tilpasset til retningsbestemt TOPO Kloning, der gør det muligt at bruge korrektur-polymeraser og at klone PCR-produkterne i en specifik orientering
Bakterieekspression, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Specifications
Specifications
| Konstitutivt eller inducerbart system | Inducerbar |
| Inducerende middel | Arabinose |
| Promotor | araBAD |
| Produkttype | TOPO Udtrykssæt |
| Udvælgelsesagent (eukaryot) | Ingen |
| Antibiotikaresistens bakteriel | Kanamycin (KanR) |
| Bakterie- eller gærstamme | LMG194, TOP10 |
| Spaltning | EK (Enterokinase) genkendelsessted |
| Udtrykssystem | E. coli |
| Udtryksmekanisme | Cellebaseret ekspression |
| Show More |