Få mere at vide
Invitrogen™ pBAD/TOPO™ ThioFusion™ Udtrykssæt
Artikelnummer. 10114702
Skift visning
Mængde:
20 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10114702 20 reaktioner Hver
1 options
Artikelnummer. 10114702 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. K37001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9650.00 DKK
    8299.00 DKK / 20 reaktioner
    Spare 1351.00 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Indeholder
Alle de reagenser, der er nødvendige til PCR (undtagenTaq polymerase) inklusive 200 ng topoisomerase I-aktiveret pBAD/Thio-TOPO vektor, sterilt vand, dNTP'er, 10X PCR-buffer, saltopløsning, kontrolskabelon og primere, 20% L-arabinose, primere til sekventering eller PCR-screening og et ekspressionskontrolplasmid. Den anden boks indeholder alle de reagenser, der er nødvendige til transformation, inklusive 21 μengangsprøver på 50 L af kemisk kompetente TOP10E. coli , SOC medium og pUC19 supercoiled kontrolplasmid.
Designet til et-trins kloning og reguleret ekspression af thioredoxin fusionsproteiner i E. coli
  • pBAD/Thio-TOPO vektor koder for His-Patch thioredoxin som N-terminal fusionspartner
  • Thioredoxinfusion kan signifikant øge opløseligheden af mange svært-at-udtrykke proteiner og forbedre udbyttet af proteinproduktion
  • Vektor har araBAD -promotor til tæt reguleret ekspression i E. coli I-aktiveret vektor i 5 minutter TOPO Kloning afTaq -amplificerede PCR-produkter
  • C-terminal polyhistidin (6xHis) tag til oprensning med nikkelchelaterende harpiks og påvisning med et Anti-His(C-term) antistof
  • C-terminal V5-epitop til påvisning med et Anti-V5-antistof
  • Enterokinase-spaltningssted til effektiv spaltning af N-terminal fusionsmærke med EKMaxEnterokinase
Bakterieekspression, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konstitutivt eller inducerbart system Inducerbar
Inducerende middel Arabinose
Promotor araBAD
Produkttype Lentiviral Expression Kit
Udvælgelsesagent (eukaryot) Ingen
Indhold og opbevaring hver pBAD/TOPO™ ThioFusion™ Expression Kit indeholder to æsker og LMG194 E. coli -stikket. De pBAD/TOPO™ ThioFusion™ Ekspressionsboksen indeholder alle de reagenser, der er nødvendige til PCR (undtagenTaq polymerase) inklusive 200 ng topoisomerase I-aktiveret pBAD/Thio-TOPO™ vektor, sterilt vand, dNTP'er, 10X PCR-buffer, saltopløsning, kontrolskabelon og primere, 20% L-arabinose, primere til sekventering eller PCR-screening og et ekspressionskontrolplasmid. Opbevares ved -20 °C. Den ene Shot™ æsken indeholder alle de reagenser, der er nødvendige for transformation, inklusive 21 engangs 50μ l alikvoter af kemisk kompetente TOP10E. coli , SOC medium og pUC19 supercoiled kontrolplasmid. Gem den ene Shot™ kasse ved -80 °C. Opbevar LMG194 E. coli -stikket ved 2 - 8 °C. Alle komponenter er garanteret holdbare i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Antibiotikaresistens bakteriel Ampicillin (AmpR)
Bakterie- eller gærstamme TOP10
Spaltning EK (Enterokinase) genkendelsessted
Udtrykssystem E. coli
Udtryksmekanisme Cellebaseret ekspression
Protein tag Hans tag (6x), V5 Epitope Tag, Thioredoxin
Kloningsmetode TOPO-TA
Mængde 20 reaktioner
Vektor pBAD
Produktlinje TOPO, ThioFusion