Få mere at vide
Invitrogen™ pBAD TOPO™ TA Expression Kit
Beskrivelse
Indeholder
Each pBAD TOPO TA Expression Kit contains two boxes and the LMG194 E. coli stab. The pBAD TOPO TA box contains all of the reagents necessary for PCR (except Taq polymerase), including 200ng of topoisomerase I-activated pBAD-TOPO vector, sterile water, dNTPs, 10X PCR buffer, salt solution, control template and primers, 20% L-arabinose, pBAD primers for sequencing or PCR screening, and an expression control plasmid. The other box contains all of the reagents necessary for transformation, including single-use 50μL aliquots of TOP10 Chemically Competent E. coli, S.O.C. medium, and a supercoiled control plasmid.
- Lineariseret, topoisomerase I-aktiveret vektor til 5-minutters kloning afTaq amplificerede PCR-produkter
- araBAD -promotor til stramt reguleret ekspression i E. coli V5-epitopmærke til påvisning med Anti-V5-antistof
- C-terminal polyhistidin (6xHis) tag til oprensning ved hjælp af nikkelchelaterende harpiks og påvisning med Anti-His(C-term) antistof
- Enterokinase-spaltningssted til fjernelse af N-terminalt lederpeptid
Bakterieekspression, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Konstitutivt eller inducerbart system | Inducerbar |
| Inducerende middel | Arabinose |
| Promotor | araBAD |
| Produkttype | TA Expression Kit |
| Udvælgelsesagent (eukaryot) | Ingen |
| Indhold og opbevaring | Hver pBAD TOPO™ TA Expression Kit indeholder to æsker og LMG194 E. coli- stikket. pBAD TOPO™ TA-boksen indeholder alle de reagenser, der er nødvendige til PCR (undtagenTaq polymerase), herunder 200 ng topoisomerase I-aktiveret pBAD-TOPO™ vektor, sterilt vand, dNTP'er, 10X PCR-buffer, saltopløsning, kontrolskabelon og primere, 20% L-arabinose, pBAD-primere til sekventering eller PCR-screening og et ekspressionskontrolplasmid. Opbevares ved -20 °C. Den ene Shot™ æsken indeholder alle de reagenser, der er nødvendige til transformation, inklusive engangs 50μ l alikvoter af One Shot™ TOP10 Kemisk kompetent E. coli , SOC-medium og et supersnoet kontrolplasmid. Store One Shot™ celler ved -80 °C. Opbevar LMG194 E. coli -stikket ved 2-8 °C. Alle reagenser er garanteret stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt. |
| Antibiotikaresistens bakteriel | Ampicillin (AmpR) |
| Bakterie- eller gærstamme | LMG194, TOP10 |
| Spaltning | EK (Enterokinase) genkendelsessted |
| Udtrykssystem | E. coli |
| Show More |