Få mere at vide
Invitrogen™ pBAD TOPO™ TA Expression Kit
Artikelnummer. 10414592
Protein tag:
Hans tag (6x), V5 Epitope Tag
V5 Epitope Tag
Mængde:
20 reaktioner
40 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10414592
Brand: Invitrogen™ K430040
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Each pBAD TOPO TA Expression Kit contains two boxes and the LMG194 E. coli stab. The pBAD TOPO TA box contains all of the reagents necessary for PCR (except Taq polymerase), including 200ng of topoisomerase I-activated pBAD-TOPO vector, sterile water, dNTPs, 10X PCR buffer, salt solution, control template and primers, 20% L-arabinose, pBAD primers for sequencing or PCR screening, and an expression control plasmid. The other box contains all of the reagents necessary for transformation, including single-use 50μL aliquots of TOP10 Chemically Competent E. coli, S.O.C. medium, and a supercoiled control plasmid.
Specielt designet til et-trins kloning og reguleret prokaryot ekspression afTaq -amplificerede PCR-produkter
  • Lineariseret, topoisomerase I-aktiveret vektor til 5-minutters kloning afTaq amplificerede PCR-produkter
  • araBAD -promotor til stramt reguleret ekspression i E. coli V5-epitopmærke til påvisning med Anti-V5-antistof
  • C-terminal polyhistidin (6xHis) tag til oprensning ved hjælp af nikkelchelaterende harpiks og påvisning med Anti-His(C-term) antistof
  • Enterokinase-spaltningssted til fjernelse af N-terminalt lederpeptid
Bakterieekspression, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konstitutivt eller inducerbart system Inducerbar
Inducerende middel Arabinose
Promotor araBAD
Produkttype TA Expression Kit
Udvælgelsesagent (eukaryot) Ingen
Indhold og opbevaring Hver pBAD TOPO™ TA Expression Kit indeholder to æsker og LMG194 E. coli- stikket. pBAD TOPO™ TA-boksen indeholder alle de reagenser, der er nødvendige til PCR (undtagenTaq polymerase), herunder 200 ng topoisomerase I-aktiveret pBAD-TOPO™ vektor, sterilt vand, dNTP'er, 10X PCR-buffer, saltopløsning, kontrolskabelon og primere, 20% L-arabinose, pBAD-primere til sekventering eller PCR-screening og et ekspressionskontrolplasmid. Opbevares ved -20 °C. Den ene Shot™ æsken indeholder alle de reagenser, der er nødvendige til transformation, inklusive engangs 50μ l alikvoter af One Shot™ TOP10 Kemisk kompetent E. coli , SOC-medium og et supersnoet kontrolplasmid. Store One Shot™ celler ved -80 °C. Opbevar LMG194 E. coli -stikket ved 2-8 °C. Alle reagenser er garanteret stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Antibiotikaresistens bakteriel Ampicillin (AmpR)
Bakterie- eller gærstamme LMG194, TOP10
Spaltning EK (Enterokinase) genkendelsessted
Udtrykssystem E. coli
Udtryksmekanisme Cellebaseret ekspression
Protein tag V5 Epitope Tag
Kloningsmetode TOPO-TA
Mængde 40 reaktioner
Vektor pBAD
Produktlinje TOPO