Få mere at vide
Invitrogen™ pBAD/His Kit
Artikelnummer. 10552443
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10552443 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10552443 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. V43001
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Indeholder
20 μg af hver pBAD/His A, B& C vektor, μ20 g pBAD/His/ lac Z, 1 ml 20% L-arabinose, LMG194 og TOP10E. coli stik.
Udtryk proteinet af interesse med en N-terminal tag på en stramt reguleret måde
  • araBAD -promotor til stramt reguleret ekspression
  • Translationsinitieringssignaler optimeret til E. coli- ekspression
  • N-terminal polyhistidin (6xHis) tag til oprensning med nikkelchelaterende harpiks og påvisning med Anti-HisG antistof
  • N-terminal Xpress epitop til påvisning og analyse med Anti-Xpress Antibody
  • Enterokinase-spaltningssted til fjernelse af det N-terminale mærke efter oprensning
  • Tre vektorer er tilvejebragt (A, B og C): Hver har den N-terminale tag i en anden læseramme i forhold til flere kloningssteder for at forenkle in-frame kloning af gen
Bakterieekspression, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konstitutivt eller inducerbart system Inducerbar
Inducerende middel Arabinose
Promotor araBAD
Produkttype Bakteriel udtryksvektor
Udvælgelsesagent (eukaryot) Ingen
Indhold og opbevaring pBAD/His Kit indeholder 20μ g af hver pBAD/His A, B,& C vektor, 20μ g pBAD/His/ lac Z, 1 ml 20% L-arabinose, LMG194 og TOP10E. coli stik. Vektorer og 20% L-arabinose bør opbevares ved -20 °C. Butik LMG194 og TOP10 stik ved 2-8 °C. Alle komponenter er garanteret holdbare i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Antibiotikaresistens bakteriel Ampicillin (AmpR)
Spaltning EK (Enterokinase) genkendelsessted
Protein tag Hans tag (6x)
Kloningsmetode Restriktionsenzym/MCS
Mængde 1 sæt
Vektor pBAD
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • pBAD/His Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.