Få mere at vide
Invitrogen™ pBAD/gIII Kit
Beskrivelse
Indeholder
Tμ20 g hver af pBAD/gIII A, B og C, μ20 g pBAD/gIII/calmodulin, 1mL 20% L-arabinose, LMG194 og TOP10E. coli stik.
- For at forenkle oprensningen koder vektor pBAD/gIII for et lederpeptid, som leder rekombinant protein ind i det periplasmatiske rum
- Indeholder araBAD -promoter til stramt reguleret ekspression
- Translationsinitieringssignaler for optimeret E. coli- ekspression
- Lederpeptid fra bakteriofag fd gen III-protein (gIII) til udskilt ekspression
- C-terminal polyhistidin (6xHis) tag til oprensning med nikkelchelaterende harpiks
- C-terminal c-myc -epitop til påvisning og analyse med et antimyc -antistof
- Et sæt af tre vektorer er tilvejebragt (A, B og C): Hver har den C-terminale tag i en anden læseramme i forhold til det multiple kloningssted for at forenkle in-frame kloning af genet
Bakterieekspression, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Konstitutivt eller inducerbart system | Inducerbar |
| Inducerende middel | Arabinose |
| Promotor | araBAD |
| Produkttype | Bakteriel udtryksvektor |
| Udvælgelsesagent (eukaryot) | Ingen |
| Indhold og opbevaring | pBAD/gIII-kittet inkluderer 20μ g hver af pBAD/gIII A, B,& C, 20μ g pBAD/gIII/calmodulin, 1 ml 20% L-arabinose, LMG194 og TOP10E. coli stik. Opbevar stik ved 2 - 8 °C. Opbevar alle andre komponenter ved -20 °C. Alle komponenter er garanteret holdbare i 6 måneder, når de opbevares korrekt. |
| Antibiotikaresistens bakteriel | Ampicillin (AmpR) |
| Protein tag | c-Myc Epitope Tag |
| Kloningsmetode | Restriktionsenzym/MCS |
| Mængde | 1 sæt |
| Vis mere |