Få mere at vide
Invitrogen™ En Shot™ TOP10/P3 Kemisk Kompetent E. coli
Artikelnummer. 10719384
Skift visning
Mængde:
21 x 50μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10719384 21 x 50μ L Hver
1 options
Artikelnummer. 10719384 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. C505003
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
One Shot TOP10/P3 kemisk kompetente E. coli -celler er designet til vektortransformation, der koder for det syntetiske sup F-gen (tyrosin-tRNA-suppressor) og tillader pCDM8-, pcDNA1.1-plasmid af høj kvalitet eller enhver anden sup F-holdig vektorpræparation.
One Shot TOP10/P3 kemisk kompetente E. coli -celler er designet til vektortransformation, der koder for det syntetiske sup F-gen (tyrosin-tRNA-suppressor) og tillader pCDM8-, pcDNA1.1-plasmid af høj kvalitet eller enhver anden sup F-holdig vektorpræparation.
One Shot TOP10/P3 stamme funktioner
• P3-plasmid til selektion af sup F-holdige plasmider
• Muteret ende- A1-gen for øget kvalitet af plasmid-DNA-præparater
recA1 for reduceret forekomst af ikke-specifik rekombination i klonet DNA
lacZ ΔM15 til blå/hvid farvescreening af rekombinante
kloner P3-plasmid
P3-plasmidet er et 60 kb-plasmid med lavt antal kopier, der bærer kanamycin-, tetracyclin- og ampicillinresistensmarkører. Kanamycingenet er fuldt aktivt og bruges til at selektere for celler, der bærer P3. Tetracyclin- og ampicillingener bærer ravmutationer, som gør generne inaktive under normal vækst og replikation af bakterierne. Ved transformation af en vektor, der bærer suppressor F-genet, undertrykkes rav-mutationerne i tetracyclin- og ampicillingenerne på P3-plasmidet, og E. coli er resistente over for disse antibiotika.
Genotype F
-mcrAΔ(mrr-hsdRMS-mcrBC)φ 80lacZ ΔM15Δ lacX74 recA1 araD139Δ (ara-leu)7697galUgalKrpsLendA1nupG P3: KanR AmpR (am) TetR (am)
Find den belastning og det format, du har brug for
• TOP10 tilbydes i kemisk kompetente og elektrokompetente celleformater.
• Vælge MultiShot kompetente celler til high-throughput kloningsapplikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kemisk kompetente celler
Indeholder F' Episome Nej
Forbedrer plasmidkvaliteten Ja (endA1)
Kloning af methyleret DNA Ja (mcrA)
Transformationseffektivitetsniveau Medie-effektivitet (1 x 108 til 1 x 109 cfu/μg)
Indhold og opbevaring •One Shot TOP10/P3 kemisk kompetent E. coli (21 x 50μ L)
Opbevar kompetente celler kl– °80 C.
• pUC19-plasmid (50μ L)
Opbevar pUC19-plasmid ved– °20 C.
SOC Medium (6 ml)
Opbevar SOC Medium ved °4 C eller ved stuetemperatur
Antibiotikaresistens bakteriel Ja (Streptomycin, Kanamycin, Ampicillin, Tetracyclin)
Kloning af ustabilt DNA Nej
Blå/hvid screening Ja (lacZ ΔM15)
High-throughput kompatibilitet Low (Lav)
Forberedelse af umethyleret DNA Nej
Reducerer rekombination Ja (recA1)
Forsendelsestilstand Tøris
T1 fag - resistent (tonA) Nej
Arter E. coli (K12)
Format Rør
Produktlinje One Shot
Mængde 21 x 50μ L