Få mere at vide
Invitrogen™ One Shot™ TOP10 kemisk kompetente E. coli
Artikelnummer. 10368022
Skift visning
Mængde:
11 x 50 μl
21 x 50μ L
42 x 50 μl
Pakningsstørrelse:
10 reaktioner
20 reaktioner
40 reaktioner
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10368022 11 x 50 μl 10 reaktioner
10666493 21 x 50μ L 20 reaktioner
10358022 42 x 50 μl 40 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10368022 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. C404010
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
One Shot TOP10 kemisk kompetente E. coli er ideelle til højeffektiv kloning og plasmid-DNA-formering og leveres med en transformationseffektivitet på 1 x 109 cfu/μg plasmid DNA.
One Shot TOP10 kemisk kompetente E. coli er ideelle til højeffektiv kloning og plasmid-DNA-formering og leveres med en transformationseffektivitet på 1 x 109 cfu/μg plasmid DNA. Disse celler tillader stabil replikation af plasmider med højt antal kopier og er de samme kompetente celler, som kommer med mange af vores kloningssæt. TOP10 E. coli-celler ligner genetisk DH10B-stammen og er blevet rapporteret at være mere modstandsdygtige over for stresstilstande som osmotisk shock og sur pH-stress.
One Shot TOP10-celler:
  • Maksimer kloningseffektiviteten i et enkeltrørsformat
  • Giv forbedrede genomiske DNA-kloningsevner
TOP10 kemisk kompetente E. coli-celler bærer mutationer i det methyleringsafhængige restriktionssystem (mcrA, mcrBC og mrr), hvilket muliggør kloning af både prokaryot og eukaryotisk genomisk DNA samt effektiv plasmidredning fra eukaryote genomer. I lighed med andre DH-stammer har TOP10 genotypen lacZΔM15, hvilket giver mulighed for blå-hvid screening på plader, der indeholder enten X-Gal eller Bluo-Gal. Inklusionen af recA1- og ende-A1-mutationer øger insert-stabiliteten og forbedrer kvaliteten af plasmid-DNA fremstillet fra minipreps.
One Shot TOP10 kemisk kompetente E. coli-celler tilbyder:
  • Transformationseffektiviteter på > 1 x 10 9 cfu/μg
  • hsdR til effektiv transformation af umethyleret DNA fra PCR-amplifikationer
  • mcrA til effektiv transformation af methyleret DNA fra genomiske præparater
  • lacZΔM15 til blå/hvid farvescreening af rekombinante kloner
  • endA1 til renere DNA-præparater og bedre resultater i downstream-applikationer på grund af eliminering af uspecifik fordøjelse med endonuklease I
  • recA1 for reduceret forekomst af uspecifik rekombination i klonet DNA
  • Ekspression fra lac-promotoren uden IPTG
Brugervenligt One Shot-format
TOP10 kemisk kompetente E. coli -celler leveres i det praktiske enkeltreaktions One Shot-format. Engangsformatet med et enkelt rør tillader alle trin i transformationsprotokollen, op til plettering, at finde sted i det samme rør, hvilket hjælper med at spare tid og forhindre kontaminering.
Genotype
F–mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) φ80lacZΔM15 ΔlacX74 recA1 araD139 Δ(ara-leu)7697 galU galK λ–rpsL(StrR) endA1 nupG
Find den stamme og det format, der passer til dine behov
  • Vi tilbyder andre DH-stammer i kemisk kompetente og elektrokompetente celleformater.
  • TOP10-stammen er tilgængelig i flere MultiShot-formater til applikationer med høj kapacitet.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kemisk kompetente celler
Indeholder F' Episome Nej
Forbedrer plasmidkvaliteten Ja (endA1)
Kloning af methyleret DNA Ja (mcrA)
Transformationseffektivitetsniveau Høj effektivitet (>1 x 109 cfu/μg)
Indhold og opbevaring • One Shot TOP10 kemisk kompetente E. coli (11 x 50μ L)
Opbevar kompetente celler ved –80 °C.
• pUC19 DNA (50 μl ved 10 pg/μl)
Opbevar pUC19 DNA ved – 20°C.
• SOC-medium (6 ml)
Opbevar S.O.C. -medie ved 4 °C eller stuetemperatur.
Antibiotikaresistens bakteriel Ja (streptomycin)
Kloning af ustabilt DNA Nej
Blå/hvid screening Ja (lacZ ΔM15)
High-throughput kompatibilitet Low (Lav)
Plasmid Plasmid med høj kopieringsgrad
Forberedelse af umethyleret DNA Nej
Reducerer rekombination Ja (recA1)
Forsendelsestilstand Tøris
T1 fag - resistent (tonA) Nej
Arter E. coli (K12)
Format Rør
Produktlinje Et enkelt skud
Mængde 11 x 50 μl