Få mere at vide
Invitrogen™ En Shot™ PIR2 Kemisk Kompetent E. coli
Artikelnummer. 10544963
Skift visning
Mængde:
11 x 50μ L/rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10544963 11 x 50μ L/rør Hver
1 options
Artikelnummer. 10544963 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. C111110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3140.00 DKK
    2920.65 DKK / 11 reaktioner
    Spare 219.35 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
One Shot PIR2 kemisk kompetente E. coli -celler er til brug med vektorer, der indeholder R6Kγ replikationsorigin (f.eks. pUni/V5-His-TOPO til rekombination med et ekkokloningssystem).
One Shot PIR2 kemisk kompetente E. coli -celler er til brug med vektorer, der indeholder R6Kγ replikationsorigin (f.eks. pUni/V5-His-TOPO til rekombination med et ekkokloningssystem). Pir -genet koder for replikationsproteinetπ , som er påkrævet for at replikere og vedligeholde plasmider indeholdende R6Kγ oprindelse. PIR2-stammen indeholder vildtype- pir- genet, der fastholder donoren ved∼ 15 eksemplarer pr. celle. Denne stamme anbefales til opretholdelse af konstruktioner, der udtrykker toksiske gener, eller til biblioteker. PIR2 er lavet kemisk kompetent og kan opnå høj transformationseffektivitet af> 1 x 10 8 cfu/μ g supersnoet plasmid.
R6Kγ tillader stram kontrol og udvælgelse og er blevet brugt i forskellige applikationer, herunder genom engineering, mutagenese undersøgelser, bakterielle kunstige kromosomer (BAC ) konstruktion, ekstrakromosomale vektorsystemer med høj kapacitet og selvmordsplasmidkonstruktion.
One Shot PIR2 kemisk kompetente E. coli -celler tilbyder:
• Vildtype pir -gen til at opretholde vektorer, der indeholder R6Kγ ori kl∼ 15 eksemplarer pr. celle
• Transformationseffektiviteter af> 1 x 10 8 cfu/μ g
•ende A1-mutation, der muliggør øget plasmid-DNA-udbytte og -mængde
•rec A1-mutation, der reducerer forekomsten af uønsket rekombination i klonet DNA
•hsdR til effektiv transformation af umethyleret DNA fra PCR-applikationer
Praktisk og effektivt format
PIR2 kemisk kompetente E. coli -celler leveres i det praktiske enkeltreaktions One Shot-format. Hvert rør indeholder nok celler til én transformation, hvilket reducerer fryse-tø-cyklusser og penge spildt på ubrugte celler.
Genotype
–F ∆lac 169 rpo S(am) rob A1 cre C510 hsd R514 end A rec A1 uidA(∆Mlu I ::pir
Beskrivelser af genetiske
markører Find den stamme og det format, der passer til dine behov
• Flere DH-stammer er tilgængelige i kemisk kompetente og elektrokompetente celleformater.
• Vi tilbyder PIR1-stammen (kat. nr. C101010), der bærer muteret pir-gen og opretholder vektorer ved∼ 250 eksemplarer pr. celle.
• MultiShot-formater er tilgængelige til applikationer med høj kapacitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kemisk kompetente celler
Indeholder F' Episome Nej
Forbedrer plasmidkvaliteten Ja (endA1)
Kloning af methyleret DNA Nej
Indhold og opbevaring •One Shot PIR2 kemisk kompetent E. coli (11 x 50μ L)
Opbevar kompetente celler kl– 80 °C.
• pUC19-plasmid (50μ L ved 10 pg/μ L)
Opbevar pUC19-plasmid ved– 20 °C.
• SOC Medium
Opbevar SOC Medium ved °4 C eller stuetemperatur.
Antibiotikaresistens bakteriel Nej
Blå/hvid screening Nej
High-throughput kompatibilitet Low (Lav)
Forberedelse af umethyleret DNA Nej
Reducerer rekombination Ja (recA1)
Forsendelsestilstand Tøris
T1 fag - resistent (tonA) Nej
Arter E. coli
Format Rør
Produktlinje Et enkelt skud
Mængde 11 x 50μ L/rør