Få mere at vide
Invitrogen™ En Shot™ PIR1 kemisk kompetent E. coli
Artikelnummer. 10337792
Skift visning
Mængde:
11 x 50μ L/rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10337792 11 x 50μ L/rør Hver
1 options
Artikelnummer. 10337792 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. C101010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2925.00 DKK
    2720.65 DKK / 1050µL
    Spare 204.35 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
One Shot PIR1 kemisk kompetent E. coli indeholder ti transformationer af kemisk kompetente celler i One Shot-format.
One Shot PIR1 kemisk kompetente E. coli -celler er til brug med vektorer, der indeholder R6Kγ replikationsorigin (f.eks. pUni/V5-His-TOPO til rekombination med et ekkokloningssystem).
One Shot PIR1 kemisk kompetente E. coli -celler er til brug med vektorer, der indeholder R6Kγ replikationsorigin (f.eks. pUni/V5-His-TOPO til rekombination med et ekkokloningssystem). Pir -genet koder for replikationsproteinetπ , som er påkrævet for at replikere og vedligeholde plasmider indeholdende R6Kγ oprindelse. PIR1-stammen indeholder en mutant allel af pir -genet, der fastholder donorvektorkonstruktionen ved∼ 250 eksemplarer pr. celle. PIR1-celler er kompetente og kan opnå høj transformationseffektivitet af> 1 x 10 9 cfu/μ g supersnoet plasmid.
R6Kγ tillader stram kontrol og udvælgelse og er blevet brugt i forskellige applikationer, herunder genom engineering, mutagenese undersøgelser, bakterielle kunstige kromosomer (BAC ) konstruktion, ekstrakromosomale vektorsystemer med høj kapacitet og selvmordsplasmidkonstruktion.
One Shot PIR1 kemisk kompetente E. coli -celler tilbyder:
• pir -genet for at opretholde vektorer, der indeholder R6Kγ ori kl∼ 250 eksemplarer pr. celle
• Transformationseffektiviteter af> 1 x 10 9 cfu/μ g
•ende A1-mutation muliggør øget plasmid-DNA-udbytte og -mængde
•rec A1-mutation reducerer forekomsten af uønsket rekombination i klonet DNA
•hsdR til effektiv transformation af umethyleret DNA fra PCR-
applikationer Praktisk og effektivt format
PIR1 Kemisk kompetente E. coli -celler leveres i det praktiske enkeltreaktions One Shot-format. Hvert rør indeholder nok celler til én transformation, hvilket reducerer fryse-tø- cyklusser og penge spildt på ubrugte celler.
Genotype
–F ∆lac 169 rpo S(Am) rob A1 cre C510 hsd R514 end A rec A1 uidA(∆Mlu I ::pir-116
Beskrivelser af genetiske
markører Find den stamme og det format, der passer til dine behov
• Flere DH-stammer er tilgængelige i kemisk kompetente og elektrokompetente celleformater.
• Vi tilbyder PIR2-stamme (kat. nr. C111110), der bærer vildtype- pir -genet og opretholder vektorer på∼ 15 eksemplarer pr. celle.
• MultiShot-formater er tilgængelige til applikationer med høj kapacitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kemisk kompetente celler
Indeholder F' Episome Nej
Forbedrer plasmidkvaliteten Ja (endA1)
Kloning af methyleret DNA Nej
Transformationseffektivitetsniveau Høj effektivitet (>1 x 109 cfu/μg)
Indhold og opbevaring •One Shot PIR1 kemisk kompetent E. coli (11 x 50μ L)
Opbevar kompetente celler kl– 80 °C.
• pUC19-plasmid (50μ L ved 10 pg/μ L)
Opbevar pUC19-plasmid ved– 20 °C.
• SOC Medium
Opbevar SOC Medium ved °4 C eller stuetemperatur.
Antibiotikaresistens bakteriel Nej
Blå/hvid screening Nej
High-throughput kompatibilitet Low (Lav)
Forberedelse af umethyleret DNA Nej
Reducerer rekombination Ja (recA1)
Forsendelsestilstand Tøris
T1 fag - resistent (tonA) Nej
Arter E. coli
Format Rør
Produktlinje Et enkelt skud
Mængde 11 x 50μ L/rør