Få mere at vide
Invitrogen™ En Shot™ OmniMAX™ 2 T1 R Kemisk kompetent E. coli
Artikelnummer. 10022512
Skift visning
Mængde:
21 x 50 μl
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10022512 21 x 50 μl Hver
1 options
Artikelnummer. 10022512 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. C854003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3705.00 DKK
    3482.65 DKK / 21 reaktioner
    Spare 222.35 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Et skud OmniMAX 2 T1R E. coli : 21 hætteglas, μ50 L hver, pUC19 DNA (10pg/μ L): 1 μhætteglas, 50 L, SOC medium: 1 flaske, 6mL
Det ene skud OmniMAX 2 T1 RE. coli -stamme er en forbedret kemisk kompetent cellelinje, der kan opnå ekstrem høj transformationseffektivitet af> 5 x 10 9 transformanter/μ g pUC19 DNA. Det giver den højeste transformationseffektivitet af alle kemisk kompetente celler i et One Shot-format.
Det ene skud OmniMAX 2 T1 RE. coli -stamme er en forbedret kemisk kompetent cellelinje, der kan opnå ekstrem høj transformationseffektivitet af> 5 x 10 9 transformanter/μ g pUC19 DNA. Det giver den højeste transformationseffektivitet af alle kemisk kompetente celler i et One Shot-format. OmniMAX 2 T1 R er en alsidig stamme, perfekt til brug i alle kloningsapplikationer, inklusive Gateway-teknologi og TOPO PCR-kloning.
OmniMAX 2 T1 R Kemisk kompetente E. coli- celler bærer ton A-mutationen (også kendt som fhu A), som giver resistens mod T1- og T5-faginfektion. Den ton A-genotype giver ekstra sikkerhed til værdifulde kloner og biblioteker. Denne stamme mangler E. coli K12 restriktionssystemer ( mcr AΔ ( mrr hsd RMS- mcr BC)), hvilket muliggør effektiv transformation af højt methyleret DNA. De OmniMAX 2 T1 R- stamme har lac Z MΔ15 genotypen, hvilket tillader blå-hvid screening på plader, der indeholder enten X-Gal eller Bluo-Gal. Den bærer også rec A1-mutationen, som hjælper med at reducere rekombinationshastigheden, mens den formerer plasmid-DNA, og ende- A1-mutationen, der øger plasmid-DNA-udbyttet og -mængden. De OmniMAX 2 T1 R - stamme indeholder en F´ episom, der kan understøtte kloningsplasmider med et f1-lignende replikationsstartsted (fagmider). Derudover er F´ episom bærer lac Iq-repressoren til inducerbar ekspression fra trc- , tac- og lac- promotorer ved anvendelse af IPTG. Det er vigtigt, at ccdA-genet er til stede på F´ episom deleteres, hvilket tillader negativ selektion af Gateway-vektorer, da stammen er følsom over for ccd B-genproduktet.
Et skud OmniMAX 2 T1 R Kemisk Kompetent E. coli tilbud:
• Højeste transformationseffektivitet af> 5 x 10 9 cfu/μ g
•ton A ( fhu A) genotype for at bibringe resistens mod T1- og T5-fag
•Δ ( ccdAB ) for følsomhed over for de toksiske virkninger af ccd B-genproduktet, hvilket muliggør negativ selektion af vektorer, der indeholder ccd B-genet (Gateway-kloningssystem)
• Stabil F´ episom, der bærer lac Iq-repressor til inducerbar ekspression fra trc- , tac- og lac- promotorer
• Konstruktion af mere repræsentative genomiske biblioteker på grund af eliminering af mcr A, mcr BC, mrr og hsdRMS
•lac ΔZ M15 til blå-hvid farvescreening af rekombinante kloner
•ende A1 til renere DNA-præparater og bedre resultater i downstream-applikationer på grund af eliminering af uspecifik fordøjelse med endonuklease I
•rec A1 for reduceret forekomst af uspecifik rekombination
i klonet DNA Brugervenligt One Shot-format
OmniMAX 2 T1 R kemisk kompetente E. coli -celler leveres i det praktiske enkeltreaktions One Shot-format. Enkeltrørs-engangsformatet tillader alle trin i transformationsprotokollen, op til plettering, at finde sted i det samme rør, hvilket hjælper med at spare tid og forhindre kontaminering.
Genotype F [
´pro AB+ lac Iq lac Z M15 ΔTn 10(TetR)Δ ( ccdAB )] mcr AΔ ( mrr - hsd RMS- mcr BC)φ 80 lac Z M15ΔΔ ( lac ZYA- arg F)U169 end A1 rec A1 sup E44 thi -1 gyr A96 (NalR) rel A1 ton A pan D
Find den stamme og det format, der passer til dine behov
• Vi tilbyder andre stammer i kemisk kompetente og elektrokompetente celleformater for at opfylde dine specifikke behov.
• OmniMAX 2 T1 R og andre stammer er tilgængelige i MultiShot formater til applikationer med høj kapacitet.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kemisk kompetente celler
Indeholder F' Episome Ja
Forbedrer plasmidkvaliteten Ja (endA1)
Kloning af methyleret DNA Ja (mcrA)
Transformationseffektivitetsniveau Høj effektivitet (>1 x 109 cfu/μg)
Indhold og opbevaring •Et skud OmniMAX 2 T1 RE. coli (21 x 50μ L)
Opbevar kompetente celler kl– 80 °C.
• pUC19 DNA (50μ L ved 10 pg/μ L)
Opbevar pUC19 DNA ved– 20 °C.
• SOC Medium (6 ml)
Opbevar SOC Medium ved °4 C eller stuetemperatur.
Antibiotikaresistens bakteriel Ja (Tetracyklin)
Kloning af ustabilt DNA Ikke egnet til kloning af ustabilt DNA
Blå/hvid screening Ja (lacZ ΔM15)
High-throughput kompatibilitet Low (Lav)
Plasmid Kan bruges til plasmider> 20 kb
Forberedelse af umethyleret DNA Nej
Reducerer rekombination Ja (recA1)
Forsendelsestilstand Tøris
T1 fag - resistent (tonA) Ja
Arter E. coli (K12)
Format Rør
Produktlinje Et enkelt skud
Mængde 21 x 50 μl