Få mere at vide
Invitrogen™ En Shot™ MAX Efficiency™ DH5α -T1 R kompetente celler
Beskrivelse
Indeholder
Et skud MAX Efficiency DH5α -T1R kompetente celler: 20 hætteglas, μ50 L hver (i alt 1mL), pUC19 DNA (10pg/μ L): 1 μhætteglas, 50 L, SOC medium: 1 flaske, 6mL
Et skud MAX Efficiency DH5α -T1 R Kompetente celler er afledt af det populære DH5α stamme og bære den ton A (f huA ) mutation, der bibringer resistens mod T1 og T5 fag. De tilbyder ekstra sikkerhed for at beskytte værdifulde kloner og biblioteker. Dette er især vigtigt for genom- og sekventeringscentre, hvor T1-faginfektion ville være skadelig.
DH5α -T1 R er en alsidig stamme, der kan bruges i mange daglige kloningsapplikationer. Fremstillet ved en proprietær modifikation af Hanahan-metoden, er disse celler egnede til konstruktion af genbanker eller til generering af cDNA-biblioteker under anvendelse af plasmid-afledte vektorer. lacZ ∆M15 markøren giverα -supplering afß -galactosidasegen fra pUC eller lignende vektorer og kan derfor anvendes til blå/hvid screening af kolonier på bakterieplader indeholdende Bluo-gal eller X-gal. DH5α -T1 R- kompetente celler er i stand til at blive transformeret effektivt med store plasmider og kan også tjene som vært for M13mp-kloningsvektorerne, hvis en græsplæne af DHα5 F'IQ er tilvejebragt for at tillade plakdannelse.
Fordele ved MAX Efficiency DH5α -T1 R kompetente celler
• Transformationseffektivitet af> 1 x 109 transformanter/μ g med ikke-mættende mængder af DNA
•ton A ( fhuA ) mutation for at bibringe resistens mod T1 og T5 fag
•ende A1-mutation, der muliggør renere DNA-præparater og bedre resultater i downstream-applikationer på grund af eliminering af uspecifik fordøjelse af endonuklease I
•rec A1-mutation, der reducerer forekomsten af uønsket rekombination i klonet DNA
•hsdR til effektiv transformation af umethyleret DNA fra PCR-applikationer
•lac ΔZ M15 markør, der tillader blå/hvid farvescreening af rekombinante kloner, der bærer alfa-fragmentet afβ -
galactosidase Praktisk og effektivt format
DHα5 -T1 RE. coli leveres i det praktiske enkeltreaktions One Shot-format. Hvert rør indeholder nok celler til én transformation, så der er ingen effektivitets-zapping, fryse-tø-cyklusser eller penge spildt på ubrugte celler.
Genotype: F -φ 80 lac ΔZ M15Δ (lacZYA- arg F)U169 rec A1 end A1 hsd R17(rK-, mK+) pho A sup E44 thi -1 gyr A96 rel A1 ton
A Find den stamme og det format, der passer til dit behov
• DH-stammer er tilgængelige i kemisk kompetente og elektrokompetente celleformater.
• MAX Efficiency DHα5 ´F IQ Kompetente celler (kat. nr. 18288019) er tilgængelige i kemisk kompetent format.
• DH5α -T1 R er tilgængelig i Multishot-format til højkapacitetsapplikationer.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kemisk kompetente celler |
| Indeholder F' Episome | Nej |
| Forbedrer plasmidkvaliteten | Ja (endA1) |
| Kloning af methyleret DNA | Nej |
| Transformationseffektivitetsniveau | Høj effektivitet (>1 x 109 cfu/μg) |
| Indhold og opbevaring | •Et skud MAX Efficiency DH5α -T1 R kompetente celler (21 x 50μ L) Opbevar kompetente celler kl– 80 °C. • pUC19 DNA (50μ L 10 pg/μ L) Opbevar pUC19 DNA ved– 20 °C. • SOC Medium (6 ml) Opbevar SOC Medium ved °4 C eller stuetemperatur. |
| Antibiotikaresistens bakteriel | Nej |
| Kloning af ustabilt DNA | Ikke egnet til kloning af ustabilt DNA |
| Blå/hvid screening | Ja (lacZ ΔM15) |
| High-throughput kompatibilitet | Low (Lav) |
| Vis mere |