Få mere at vide
Invitrogen™ En Shot™ INV110 Kemisk Kompetent E. coli
Artikelnummer. 10173762
Skift visning
Mængde:
21 x 50 μl
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10173762 21 x 50 μl Hver
1 options
Artikelnummer. 10173762 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. C717103
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
One Shot INV110 kemisk kompetent E. coli indeholder 10 transformationer af kemisk kompetente celler i One Shot-format.
One Shot INV110 kemisk kompetente E. coli -celler er afledt af JM110-stammen og er specifikt designet til vækst og oprensning af plasmid-DNA, som vil blive fordøjet med dam- eller dcm -methyleringsfølsomme restriktionsenzymer.
One Shot INV110 kemisk kompetente E. coli -celler er afledt af JM110-stammen og er specifikt designet til vækst og oprensning af plasmid-DNA, som vil blive fordøjet med dam- eller dcm -methyleringsfølsomme restriktionsenzymer. Dam- og dcm- manglen muliggør produktion af plasmid-DNA, der er umethyleret på GmATC- og CmC(A/T)GG-steder. INV110 Kemisk Kompetente celler kan opnå en transformationseffektivitet på> 1 x 10 6 cfu/μ g kontrol-DNA.
INV110-stammen er en væsentlig forbedring i forhold til JM110-stammen. INV110-stammen er blevet konstrueret til at bære en ende -A1-mutation, som eliminerer den ikke-specifikke endonuklease I, til forbedret plasmid-DNA-præparation. Mutation i det methyleringsafhængige restriktionssystemΔ ( mcr C- mrr ) tillader transformation af genomisk DNA. Denne stamme har også genotypen lac ΔZ M15, hvilket giver mulighed for blå-hvid screening på plader, der indeholder enten X-Gal eller Bluo-Gal. INV110-stammen indeholder en F´ episom, der kan understøtte kloningsplasmider med et f1-lignende replikationsstartsted (phagemider) og tillader isolering af enkeltstrenget DNA (ssDNA). Derudover er F´ episom bærer lac Iq-repressoren til inducerbar ekspression fra trc- , tac- og lac- promotorer ved anvendelse af IPTG.
One Shot INV110 kemisk kompetent E. coli tilbud:
• Transformationseffektiviteter af> 1 x 10 6 cfu/μ g
dam- og dcm -mangel for at tillade restriktionsfordøjelse med dam- og dcm-følsomme restriktionsenzymer
• Stabil F´ episom, der tillader isolering af ssDNA og bærer lac Iq-repressor til inducerbar ekspression fra trc- , tac- og lac- promotorer
•Δ ( mcr C- mrr ) mutation, der reducerer spaltning af fremmed methyleret DNA og forbedrer transformation af genomisk DNA
lac Z M15 Δtil blå-hvid farvescreening af rekombinante kloner
ende A1 til renere DNA-præparater og bedre resultater i downstream-applikationer på grund af eliminering af uspecifik fordøjelse med endonuklease I
• Tn10 for at tillade valg af værtsstammen ved hjælp af tetracyclin
Bemærk: damdeletion resulterer i højere mutationshastighed, højere rekombinationsfrekvens og lavere levedygtighed på plader. Undgå at plukke kolonier, der er mærkbart større end resten af befolkningen (potentielle tilbagevendende). Vælg kolonier og isoler DNA'et inden for en dag efter transformation.
Praktisk og effektivt format
One Shot INV110 kemisk kompetente E. coli -celler leveres i det praktiske enkeltreaktions One Shot-format. Hvert rør indeholder nok celler til én transformation, hvilket reducerer både fryse-tø-cyklusser og omkostninger forbundet med ubrugte celler.
Genotype
´F [ tra D36 proABlac Iq lac ΔZ M15] rps L (StrR) thr leu end A thi -1 lac Y gal K gal T ara ton A tsx dam dcm sup E44Δ ( lac - proAB )Δ ( mcr C- mrr )102:: Tn 10(TetR)
Find den belastning og det format, der passer til dine behov
• Vi tilbyder andre stammer i kemisk kompetente og elektrokompetente celleformater for at opfylde dine specifikke behov.
• Strammer ind MultiShot formater til højkapacitetsapplikationer er tilgængelige.
• Alternative stammer til ssDNA-produktion er tilgængelige, såsom TOP10F´ (Kat. Nr. C303003) eller elektrokompetent DH12S (Kat. Nr. 18312017).
• Udforsk restriktionsenzymdetaljer for at finde methyleringsfølsomhed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kemisk kompetente celler
Indeholder F' Episome Ja
Forbedrer plasmidkvaliteten Ja (endA1)
Kloning af methyleret DNA Ja ( mcr, mrr )
Transformationseffektivitetsniveau Subcloning Efficiency (1 x 10 6 til 1 x 10 7 cfu/μ g)
Indhold og opbevaring •One Shot INV110 kemisk kompetent E. coli (21 x 50μ L)• pUC19 vektor (20μ L)
Opbevar kl– 80 °C.
•Genopretningsmedium
Opbevares ved °4 C eller stuetemperatur.
Antibiotikaresistens bakteriel Ja (Streptamycin, Tetracyclin)
Kloning af ustabilt DNA Nej
Blå/hvid screening Ja (lacZ ΔM15)
High-throughput kompatibilitet Low (Lav)
Forberedelse af umethyleret DNA Nej
Reducerer rekombination Nej
Forsendelsestilstand Tøris
T1 fag - resistent (tonA) Ja
Arter E. coli (K12)
Format Rør
Produktlinje One Shot
Mængde 21 x 50 μl