Få mere at vide
Invitrogen™ En Shot™ INV αF' Kemisk Kompetent E. coli
Artikelnummer. 10524973
Skift visning
Mængde:
21 x 50 μl
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10524973 21 x 50 μl Hver
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10524973 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. C202003
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
One Shot INV αF' kemisk kompetente E. coli er designet til stabilt at replikere plasmider med højt antal kopier.
One Shot INV αF´ kemisk kompetente E. coli er designet til stabilt at replikere plasmider med højt antal kopier. De muliggør fremstilling af højkvalitets plasmid-DNA med mindre overførselskontaminanter sammenlignet med andre populære stammer såsom JM109 og kan opnå en transformationseffektivitet på> 1 x 10 8 cfu/μ g supersnoet plasmid.
INV α´F-celler bærer F´ episom og kan således bruges til at producere enkeltstrenget DNA (ssDNA) fra vektorer, der har et fl-replikationsstartsted. Denne stamme er relateret til DH-stammer og har lignende genetiske egenskaber og fordele. lac Z ΔM15 markøren giverα -supplering afß -galactosidasegen fra pUC eller lignende vektorer og kan anvendes til blå-hvid screening af kolonier på bakterieplader indeholdende Bluo-Gal eller X-Gal. Ud over at understøtte blå/hvid screening øger rec A1 og ende A1 mutationer insertstabiliteten og forbedrer kvaliteten af plasmid DNA.
One Shot INV F αkemisk´ kompetente E. coli -celler tilbyder:
• Transformationseffektiviteter af> 1 x 10 8 cfu/μ g
• Stabilitet og enestående kvalitet af plasmid DNAb med højt antal kopier
• Blå-hvid screening af rekombinante kloner ( lac ΔZ M15)
• Reduktion af homolog rekombination af transformerede plasmider ( rec A1)
• Forøget kvalitet af plasmid-DNA-præparater ( ende A1)
• Produktion og redning af ssDNA fra vektorer, der bærer fl-replikationsstartstedet (F´ )
Note:
INV α´F-celler kræver ikke IPTG for at inducere ekspression fra lac- promotoren.
Praktisk og effektivt format
One Shot αINV´ F Kemisk kompetente E. coli -celler leveres i det praktiske enkeltreaktions One Shot-format. Hvert rør indeholder nok celler til én komplet transformation, hvilket reducerer fryse-tø-cyklusser og begrænser spild af penge på ubrugte celler.
Genotype
´F end A1 rec A1 hsd R17 (r K –, m K+ ) sup E44 thi -1 gyr A96 rel A1φ 80 lac ΔZ M15Δ ( lac ZYA- arg F)U169λ–
Beskrivelser af
genetiske markører Find den stamme og det format, der passer til dine behov
• En række DH-stammer er tilgængelige i kemisk kompetente og elektrokompetente celleformater.
• Vi tilbyder andre stammer til ssDNA-produktion, såsom TOP10F´ (Kat. Nr. C303003) eller elektrokompetent DH12S (Kat. Nr. 18312017).
• MultiShot-formater er tilgængelige til applikationer med høj kapacitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttype Kemisk kompetente celler
Indeholder F' Episome Ja
Forbedrer plasmidkvaliteten Ja (endA1)
Kloning af methyleret DNA Ja ( hsd )
Transformationseffektivitetsniveau Medie-effektivitet (1 x 108 til 1 x 109 cfu/μg)
Indhold og opbevaring •One Shot INV αF' kemisk kompetent E. coli (21 x 50μ L)
Opbevar kompetente celler kl– 80 °C.
• pUC19-plasmid (50μ L ved 10 pg/μ L)
Opbevar pUC19-plasmid ved– 20 °C.
• SOC Medium (6 ml)
Opbevar SOC Medium ved °4 C eller stuetemperatur.
Antibiotikaresistens bakteriel Nej
Kloning af ustabilt DNA Ikke egnet til kloning af ustabilt DNA
Blå/hvid screening Ja (lacZ ΔM15)
High-throughput kompatibilitet Low (Lav)
Plasmid Plasmid med høj kopieringsgrad
Forberedelse af umethyleret DNA Nej
Reducerer rekombination Ja (recA1)
Forsendelsestilstand Tøris
T1 fag - resistent (tonA) Nej
Arter E. coli (K12)
Format Rør
Produktlinje Et enkelt skud
Mængde 21 x 50 μl
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.