Få mere at vide
Invitrogen™ En Shot™ccd B Survival™ 2 T1 R kompetente celler
Artikelnummer. 10733874
Skift visning
Mængde:
11 x 50 μl
Artikelnummer. Mængde
10733874 11 x 50 μl
1 options
Artikelnummer. 10733874 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A10460
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2415.00 DKK
    2245.65 DKK / 11 reaktioner
    Spare 169.35 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
ccdB Survival2 T1R kompetente celler: 11 hætteglas, μ50 L hver, pUC19 DNA (10pg/μ L): 1 μhætteglas, 50 L, SOC medium: 1 flaske, 6mL
One Shot ccd B Survival 2 T1 R- kompetente celler er velegnede til udbredelse af plasmider, der indeholder ccd B-genet og er designet til brug med Gateway Vector Conversion System og til udbredelse af Gateway-destinations-, donor- og supercoiled entry-vektorer.
One Shot ccd B Survival 2 T1 R- kompetente celler er velegnede til udbredelse af plasmider, der indeholder ccd B-genet og er designet til brug med Gateway Vector Conversion System og til udbredelse af Gateway-destinations-, donor- og supercoiled entry-vektorer. ccd B Survival 2 T1R-celler, der er gjort kemisk kompetente, kan opnå høj transformationseffektivitet på> 1 x 109 transformanter/μ g plasmid DNA.
ccd B Survival 2 T1 RE. coli stammen er afledt af TOP10 stamme og giver de samme fordele. Mutationer i det methyleringsafhængige restriktionssystem ( mcr A, mcr BC og mrr ) tillader kloning af både prokaryot og eukaryotisk genomisk DNA, der indeholder methylcytosin og methyladenin. Denne stamme har også genotypen lac Z ΔM15, hvilket giver mulighed for blå-hvid screening på plader, der indeholder enten X-Gal eller Bluo-Gal. Derudover øger rec A1- og ende- A1-mutationer insert-stabiliteten og forbedrer kvaliteten af plasmid-DNA fremstillet ud fra minipreps. Ton A-mutationen (også kendt som fhuA ) i ccd B Survival 2 T1 R- celler giver resistens over for bakteriofager T1 og T5, hvilket sikrer prøver mod kontaminering.
ccd B Survival 2 T1 R Competent Cells tilbyder:
• >1 x 109 transformanter/μ g effektivitet
•ton A ( fhuA ) genotype for at bibringe resistens mod T1- og T5-fag
• Understøttelse af højtydende præparation af supercoiled plasmid DNA ( ende A1 fænotype)
• Reduceret uspecifik rekombination af klonet DNA ( rec A1-fænotypen)
Praktisk og effektivt format
One Shot ccd B Survival 2 T1 RE. coli leveres i det praktiske enkeltreaktions One Shot-format. Hvert rør indeholder nok celler til én transformation, så der er ingen effektivitets-zapping, fryse-tø-cyklusser eller penge spildt på ubrugte celler.
Genotype: F -mcr AΔ ( mrr - hsd RMS- mcr BC)φ 80 lac Z MΔ15Δlac X74 rec A1 ara 139ΔΔ ( ara - leu )7697 gal U gal K rps L(Str R ) end A1 nup G fhu A:: IS2
Find den stamme og det format, der passer til dine behov
• Vi tilbyder andre DH-stammer i kemisk kompetente og elektrokompetente celleformater for at imødekomme dine specifikke behov.
• MultiShot-formater til applikationer med høj kapacitet er tilgængelige.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kemisk kompetente celler
Indeholder F' Episome Nej
Forbedrer plasmidkvaliteten Ja (endA1)
Kloning af methyleret DNA Ja (mcrA)
Transformationseffektivitetsniveau Høj effektivitet (>1 x 109 cfu/μg)
Indhold og opbevaring •One Shot ccdB Survival 2 T1R kompetente celler (11 x 50μ L)
Gem kompetente celler på &ndash80 °C.
• pUC19 DNA (50μ L ved 10 pg/μ L)
Opbevar pUC19 DNA ved– 20 °C.
• SOC Medium (6 ml)
Opbevar SOC Medium ved °4 C eller stuetemperatur.
Antibiotikaresistens bakteriel Ja (streptomycin)
Kloning af ustabilt DNA Ikke egnet til kloning af ustabilt DNA
Blå/hvid screening Ja (lacZ ΔM15)
High-throughput kompatibilitet Low (Lav)
Plasmid ccdB vektor udbredelse
Forberedelse af umethyleret DNA Nej
Reducerer rekombination Ja (recA1)
Forsendelsestilstand Tøris
T1 fag - resistent (tonA) Ja
Arter E. coli (K12)
Format Rør
Produktlinje Et enkelt skud
Mængde 11 x 50 μl