Få mere at vide
Invitrogen™ One Shot™ BL21 Star™ (DE3) kemisk kompetent E. coli
Artikelnummer. 10328512
Skift visning
Mængde:
21 x 50 μl/rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10328512 21 x 50 μl/rør Hver
1 options
Artikelnummer. 10328512 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. C601003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3395.00 DKK
    3225.65 DKK / 21 reaktioner
    Spare 169.35 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
One Shot BL21 Star (DE3) E.coli: 20 hætteglas, 50 μl hver (i alt 1 ml), pUC19 DNA (10pg/μl): 1 hætteglas, 50 μl, SOC-medie: 1 flaske, 6 ml
One Shot BL21 Star (DE3) kemisk kompetente E. coli er designet til applikationer, der kræver ekspression på højt niveau af ikke-toksiske rekombinante proteiner fra lavt kopiantal, T7-promotor-baserede ekspressionssystemer såsom Champion pET vektorer.
One Shot BL21 Star (DE3) kemisk kompetente E. coli er designet til applikationer, der kræver ekspression på højt niveau af ikke-toksiske rekombinante proteiner fra lavt kopiantal, T7-promotor-baserede ekspressionssystemer såsom Champion pET vektorer. Denne stamme tilbyder forbedret mRNA-stabilitet på grund af en mutation i RNaseE-genet (rne131), der reducerer niveauer af endogene RNaser og mRNA-nedbrydning og derved øger stabiliteten af mRNA-transkripter og øger proteinudbyttet. BL21 Star-stammen har højere basal ekspression af heterologe gener end BL21 (DE3)-stammer på grund af den øgede stabilitet af mRNA. Således anbefales stammer såsom BL21-AI til ekspression af toksisk protein. One Shot BL21 Star (DE3) kemisk kompetente celler leveres med en transformationseffektivitet på > 1 x 108 cfu/μg plasmid DNA.
BL21(DE3) er et derivat af E. coli B-stammen, der ikke indeholder lon-proteasen og også er mangelfuld i den ydre membranprotease OmpT. Manglen på to nøgleproteaser reducerer nedbrydning af heterologe proteiner udtrykt i stammen. Derudover gør flere andre stammeegenskaber dem særligt velegnede til proteinproduktion, nemlig hurtig vækst i minimalt medie, en lavere acetatproduktion, når de dyrkes i medier med højt glucoseindhold, og evnen til at nå høj celletæthed.
BL21 (DE3) E. coli -stammen er en af de mest populære værtsstammer, der bruges til at producere rekombinante proteiner og tilpasset til forskning eller industrielle applikationer. Denne stamme er blevet konstrueret til at bære λDE3-lysogen, der indeholder T7 RNA-polymerasegenet under kontrol af lac UV5-promotoren. IPTG er påkrævet for at inducere ekspression af T7 RNA-polymerase-kaskadesystemet, som igen transskriberer det T7-promotor-regulerede målgen.
One Shot BL21 Star (DE3) kemisk kompetent E. coli tilbyder:
  • Transformationseffektivitet på > 1 x 10 8 cfu/μ g plasmid-DNA
  • Ion- og OmpT-proteasemangel reducerer nedbrydning af rekombinant protein
  • Optimeret til brug med lavt antal kopier, T7-promotor-baserede plasmider
  • rne 131-mutation, der reducerer niveauer af endogene RNaser og mRNA-nedbrydning
  • hsd S-mutation, der muliggør effektiv transformation af umethyleret DNA
  • Hurtig vækst i minimalt medie og evne til at nå høj celletæthed
Brugervenligt One Shot-format
BL21 Star (DE3) kemisk kompetente E. coli-celler leveres i det praktiske, enkeltreaktions One Shot-format. Formatet med et enkelt rør til engangsbrug gør, at alle trin i transformationsprotokollen indtil udpladning kan foregå i det samme rør, hvilket hjælper med at spare tid og forhindre kontaminering.
Genotype
F–ompT hsdSB (rB–, mB–) gal dcm rne131 (DE3)
Find den stamme og det format, der passer til dine behov
  • Vi tilbyder andre E. coli-stammer til proteinekspression.
  • Overvej BL21-AI One Shot kemisk kompetente E. coli (kat.nr. C607003) til ekspression af toksiske proteiner.
  • BL21 Star (DE3) og andre stammer er tilgængelige i MultiShot-formater til applikationer med høj kapacitet.
  • Vi tilbyder en række forskellige systemer til ekspression af rekombinante proteiner i E. coli. Champion pET-ekspressionssystemet giver det højeste niveau af proteinproduktion, der findes i noget ekspressionssystem.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kemisk kompetente celler
Indeholder F' Episome Nej
Forbedrer plasmidkvaliteten Nej
Kloning af methyleret DNA Nej
Transformationseffektivitetsniveau Medie-effektivitet (1 x 108 til 1 x 109 cfu/μg)
Indhold og opbevaring • One Shot BL21 Star (DE3) E.coli (21 x 50 μl); opbevar ved &ndash80°C
• pUC19 DNA (50 μl ved 10 pg/ul); opbevar ved –20°C
• S.O.C. -medie (6 ml); opbevar ved 4 °C eller stuetemperatur
Antibiotikaresistens bakteriel Nej
Blå/hvid screening Nej
High-throughput kompatibilitet Low (Lav)
Forberedelse af umethyleret DNA Ja (dcm)
Reducerer rekombination Nej
Forsendelsestilstand Tøris
T1 fag - resistent (tonA) Nej
Arter E. coli (B)
Promotor T7
Format Rør
Produktlinje Et enkelt skud
Mængde 21 x 50 μl/rør
Giftige proteiner Nej
Forbedrer RNA stabilitet Ja (rne131)
Forbedrer proteinstabiliteten Ja (lon, ompT)