Få mere at vide
Invitrogen™ En Shot™ BL21(DE3)pLysS Kemisk Kompetent E. coli
Artikelnummer. 10604973
Skift visning
Mængde:
11 x 50μ L/rør
21 x 50μ L rør
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10604973 11 x 50μ L/rør Hver
10574393 21 x 50μ L rør Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10604973 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. C606010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2060.00 DKK
    1956.65 DKK / 11 reaktioner
    Spare 103.35 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
One Shot BL21(DE3)pLysS kemisk kompetente E. coli -celler er ideelle til brug med bakteriofag T7-promotor-baserede ekspressionssystemer såsom pRSET og pET.
One Shot BL21(DE3)pLysS kemisk kompetente E. coli -celler er ideelle til brug med bakteriofag T7-promotor-baserede ekspressionssystemer såsom pRSET og pET. pLysS-plasmidet båret af BL21(DE3) pLysS-stammen producerer T7-lysozym, en inhibitor af T7 RNA-polymerase, for at reducere basalniveauekspression af genet af interesse. pLysS giver resistens over for chloramphenicol (CamR) og indeholder p15A-originet. Denne oprindelse gør det muligt for pLysS at være kompatibel med plasmider, der indeholder ColE1- eller pMB1-oprindelsen (dvs. pUC- eller pBR322-afledte plasmider). Rekombinante proteiner, der er ikke-toksiske for E. coli, udtrykkes generelt i højere niveauer i BL21(DE3)-celler sammenlignet med BL21(DE3) pLysS-stammen med strammere ekspressionskontrol. BL21(DE3)pLysS anbefales til brug ved ekspression af toksiske gener.
BL21 (DE3) E. coli -stammen er en af de mest populære værtsstammer til at producere rekombinante proteiner. Denne stamme var blevet konstrueret til at bæreλ DE3-lysogen, der indeholder T7 RNA-polymerasegen under kontrol af lac UV5-promotoren. IPTG er påkrævet for at inducere ekspression af T7 RNA polymerase kaskadesystemet, som igen transskriberer T7 promotor reguleret målgen.
BL21(DE3) er et derivat fra E. coli B-stammen, der ikke indeholder ionproteasen og også er mangelfuld i den ydre membranprotease OmpT. Manglen på to nøgleproteaser reducerer nedbrydning af heterologe proteiner udtrykt i stammerne. Derudover gør flere andre stammeegenskaber dem særligt velegnede til proteinproduktion, nemlig hurtig vækst i minimalt medium, en lavere acetatproduktion, når de dyrkes i medier med højt glucoseindhold, og en evne til at nå høj celletæthed. One Shot BL21(DE3)pLysS kemisk kompetente E. coli -celler kan opnå transformationseffektivitet på> 1 x 10 8 cfu/μ g kontrol-DNA.
One Shot BL21(DE3)pLysS kemisk kompetente E. coli - celler tilbyder:
• Transformationseffektivitet af> 1 x 10 8 cfu/μ g kontrol plasmid DNA
• Ion- og OmpT-proteasemangel, der reducerer nedbrydning af rekombinant protein
• IPTG-inducerbar lac UV5-promotor, der kontrollerer ekspression af T7 RNA-polymerasen
• pLysS (CamR) plasmid til reduceret basal ekspression i ikke-inducerede celler
•hsd S-mutation, der muliggør effektiv transformation af umethyleret DNA
• Hurtig vækst i minimalt medium og evne til at nå
høj celletæthed Brugervenligt One Shot-format
BL21(DE3)pLysS Kemisk kompetente E. coli -celler leveres i det praktiske enkeltreaktions One Shot-format. Enkeltrørs-engangsformatet tillader alle trin i transformationsprotokollen, op til plettering, at finde sted i det samme rør, hvilket hjælper med at spare tid og forhindre kontaminering.
Genotype F
– omp T hsd SB (r B , m –B ) –gal dcm (DE3) pLysS(CamR)
Find den belastning og det format, du har brug for
• Vi tilbyder andre E. coli -stammer til proteinekspression.
• For ekspression af toksiske proteiner, overvej BL21 AI One Shot kemisk kompetent E. coli (kat. nr. C607003).
• BL21 Star (DE3) og andre stammer er tilgængelige i MultiShot formater til applikationer med høj kapacitet.
• Vi tilbyder en række forskellige systemer til ekspression af rekombinante proteiner i E. coli. Champion pET-ekspressionssystemet giver det højeste niveau af proteinproduktion, der er tilgængeligt i ethvert ekspressionssystem.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kemisk kompetente celler
Indeholder F' Episome Nej
Forbedrer plasmidkvaliteten Nej
Kloning af methyleret DNA Nej
Transformationseffektivitetsniveau Medie-effektivitet (1 x 108 til 1 x 109 cfu/μg)
Indhold og opbevaring •Kemisk kompetente celler (11 x 50μ L); butik kl– °80 C
• pUC19 kontrol-DNA (1 x 50μ L); butik kl– °80 C
• SOC medium (6 ml); opbevares ved 4 °C eller stuetemperatur
Antibiotikaresistens bakteriel Ja (kloramfenikol)
Blå/hvid screening Nej
High-throughput kompatibilitet Low (Lav)
Forberedelse af umethyleret DNA Ja (dcm)
Reducerer rekombination Nej
Forsendelsestilstand Tøris
T1 fag - resistent (tonA) Nej
Arter E. coli (B)
Promotor T7
Format Rør
Produktlinje Et enkelt skud
Mængde 11 x 50μ L/rør
Giftige proteiner Nej
Forbedrer RNA stabilitet Ja (pLysS)
Forbedrer proteinstabiliteten Ja (lon, ompT)