Få mere at vide
Invitrogen™ One Shot™ BL21(DE3) kemisk kompetente E. coli
Artikelnummer. 10749734
Skift visning
Mængde:
21 x 50 μl
Pakningsstørrelse:
20 reaktioner
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10749734 21 x 50 μl 20 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 10749734 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. C600003
Nysgerrigheden rækker længere
Brug rabatkode 27966
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
One Shot BL21(DE3) E.coli: 20 hætteglas, 50 μl hver (i alt 1ml), pUC19 DNA (10 pg/μl): 1 hætteglas, 50 μl, SOC-medie: 1 flaske, 6 ml
One Shot BL21(DE3) kemisk kompetente E. coli-celler er ideelle til brug med bakteriofag T7-promotor-baserede ekspressionssystemer såsom pRSET og pET.
One Shot BL21(DE3) kemisk kompetente E. coli-celler er ideelle til brug med bakteriofag T7-promotor-baserede ekspressionssystemer såsom pRSET og pET. Denne stamme var blevet konstrueret til at bære λDE3-lysogen, der indeholder T7 RNA-polymerasegen under kontrol af lacUV5-promotoren. Rekombinante proteiner, der er ikke-toksiske for E. coli, udtrykkes generelt i højere niveauer i BL21(DE3)-celler sammenlignet med andre stammer med strammere ekspressionskontrol.
BL21(DE3) E. coli-stammen er en af de mest populære værtsstammer til at producere rekombinante proteiner og tilpasset til forskning eller industrielle applikationer. Det er et derivat af E. coli B-stammen, der ikke indeholder lon-proteasen og er også mangelfuld i den ydre membranprotease OmpT. Manglen på to nøgleproteaser reducerer nedbrydning af heterologe proteiner udtrykt i stammerne. Derudover gør flere andre stammeegenskaber dem særligt velegnede til proteinproduktion, nemlig hurtig vækst i minimalt medie, en lavere acetatproduktion, når de dyrkes i medier med højt glucoseindhold, og evnen til at nå høj celletæthed. One Shot BL21(DE3) kemisk kompetente E. coli-celler kan opnå transformationseffektivitet på >1 x 10 8 cfu/μg kontrol-DNA.
Bemærkninger
  • De basale ekspressionsniveauer af heterologe gener er signifikant højere i BL21(DE3), derfor anbefales stammer såsom BL21 AI til toksisk proteinekspression.
  • IPTG er påkrævet for at inducere ekspression af T7 RNA polymerase kaskadesystemet, som igen transskriberer T7 promotor-reguleret målgen.
One Shot BL21(DE3) kemisk kompetent E. coli tilbyder:
  • Transformationseffektivitet på> 1 x 10 8 cfu/μ g kontrolplasmid-DNA
  • Ion- og OmpT-proteasemangel reducerer nedbrydning af rekombinant protein
  • IPTG-inducerbar lacUV5-promotor kontrollerer ekspression af T7 RNA-polymerasen
  • hsd S-mutation muliggør effektiv transformation af umethyleret DNA
  • Hurtig vækst i minimalt medie og evne til at nå høj celletæthed
Brugervenligt One Shot-format
BL21(DE3) Kemisk kompetente E. coli-celler leveres i det praktiske, enkeltreaktions One Shot-format. Formatet med et enkelt rør til engangsbrug gør, at alle trin i transformationsprotokollen indtil udpladning kan foregå i det samme rør, hvilket hjælper med at spare tid og forhindre kontaminering.
Genotype:
F–ompT hsdSB (rB–, mB–) gal dcm (DE3)
Find den stamme og det format, du har brug for
  • Vi tilbyder andre E. coli-stammer til proteinekspression. Overvej BL21-AI™ One Shot™ kemisk kompetent E. coli (kat. nr. C607003) til ekspression af toksiske proteiner.
  • BL21 Star (DE3) og andre stammer er tilgængelige i MultiShot-formater til applikationer med høj kapacitet.
  • Vi tilbyder en række forskellige systemer til ekspression af rekombinante proteiner i E. coli.Champion pET-ekspressionssystemet giver det højeste niveau af proteinproduktion, der er tilgængeligt i ethvert ekspressionssystem.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kemisk kompetente celler
Indeholder F' Episome Nej
Forbedrer plasmidkvaliteten Nej
Kloning af methyleret DNA Nej
Transformationseffektivitetsniveau Medie-effektivitet (1 x 108 til 1 x 109 cfu/μg)
Indhold og opbevaring • One Shot BL21(DE3) kemisk kompetent E.coli (21 x 50 μl); opbevar ved –80 °C
• pUC19 DNA (1 x 50 μL); opbevar ved –20 °C
• S.O.C. -medie (6 ml); opbevar ved 4 °C eller stuetemperatur
Antibiotikaresistens bakteriel Nej
Blå/hvid screening Nej
High-throughput kompatibilitet Low (Lav)
Forberedelse af umethyleret DNA Ja (dcm)
Reducerer rekombination Nej
Forsendelsestilstand Tøris
T1 fag - resistent (tonA) Nej
Arter E. coli (B)
Promotor T7
Format Rør
Produktlinje Et enkelt skud
Mængde 21 x 50 μl
Giftige proteiner Nej
Forbedrer RNA stabilitet Nej
Forbedrer proteinstabiliteten Ja (lon, ompT)