Få mere at vide
Invitrogen™ Oligofectamine™ Transfektionsreagens
Artikelnummer. 10023392
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10023392 1 ml 1ml
1 options
Artikelnummer. 10023392 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 12252011
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Indeholder et hætteglas (1 ml) Oligofectamine Reagens.
Proprietær formulering til transfektion af oligonukleotider og kort interfererende RNA (siRNA) ind i eukaryote celler
Oligofectamine Transfektionsreagens danner stabile komplekser med oligoer, hvilket muliggør effektiv transfektion ind i eukaryote celler på en meget specifik, men ikke-toksisk måde. Oligofectamine Reagens er velegnet til nukleare og cytoplasmatiske mål og transfekterer en lang række cellelinjer, herunder CHO , HEK-293, NIH 3T3 og HeLa.
Bruger Oligofectamine Transfektionsreagens
  • Oligofectamine Reagens er let at bruge, fordi det giver en enkel og hurtig protokol
  • Bare fortynd Oligofectamine Reagens, bland med oligonukleotid og tilføj til dine celler
  • Oligofectamine Reagens kræver nanomolære mængder af antisense-oligonukleotid, hvilket reducerer mængden af værdifuldt oligonukleotid, der er nødvendigt med op til tusind gange
  • Ideel til applikationer med høj kapacitet
  • Vist at virke for siRNA-transfektioner og anbefales, når der udføres RNAi-knockdown-eksperimenter i HeLa-celler
DNA& RNA oprensning& Analyse, RNA-ekstraktion, RNAi, Epigenetik& Ikke-kodende RNA-forskning, total RNA-isolering, total RNA fra dyreceller& Væv, totalt RNA fra bakterieprøver, totalt RNA fra planteceller, totalt RNA fra gær, miRNA& Ikke-kodende RNA-analyse, miRNA-isolering
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder et hætteglas (1 ml) Oligofectamine™ Reagens. Opbevares ved 4 °C. Må ikke fryses.
Celletype Etablerede cellelinjer, Primære celler, Svært at transficere celler
Format 6-brøndsplade, 12-brøndsplade, 24-brøndsplade, 48-brøndsplade, 96-brøndsplade, kolber
Prøvetype Syntetisk siRNA
Transfektionsteknik Lipid-baseret transfektion
Til brug med (applikation) Transfektion
High-throughput kompatibilitet Kompatibel med højt gennemløb
Produktlinje Oligofectamine
Produkttype Transfektionsreagens
Mængde 1 ml
Serum kompatibel Nej
Forsendelsestilstand Våd is