Få mere at vide
Invitrogen™ NTP-mix (10 mM)
Artikelnummer. 10505393
Skift visning
Mængde:
20μ mol
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10505393 20μ mol Hver
1 options
Artikelnummer. 10505393 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 18109017
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
ATP, CTP, GTP, UTP (nukleosid 5'-triphosphater) og 10 mM NTP Mix er velegnede til brug i in vitro transkriptionsreaktioner med SP6, T3 og T7 RNA-polymeraser.
ATP, CTP, GTP, UTP (nukleosid 5´ -triphosphater) og 10 mM NTP Mix er velegnede til brug i in vitro transkriptionsreaktioner med SP6, T3 og T7 RNA-polymeraser til produktion af RNA-prober eller RNA-transkripter til translation i in vitro translationsekstrakter. Disse nukleotider leveres som praktiske, brugsklare opløsninger i en koncentration på 10 mM i 1 mM Tris-HCl (pH 7,5).
Relaterede produkter:
• 10 mM ATP (Kat. nr. 18330019)
• 10 mM CTP (18331017)
• 10 mM GTP (18332015)
• 10 mM UTP ( 18333013)
Ordreinfo
Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring NTP-blanding, 10 mM (500μ L)
Opbevar kl– 20 °C.
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Koncentration 10 mM
Etiket eller farvestof Umærket
Mængde 20μ mol
Til brug med (applikation) in vitro transkription
Form Væske